Läs mer
Molecular Probes™ pHrodo™ Grön E. coliBioParticles™ Fagocytossats för flödescytometri
Produktkod. 15491194
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15491194
Brand: Molecular Probes™ P35381
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
pHrodo™ Grön E. coliBioParticles™ Fagocytossats för flödescytometri
De pHrodo™ Grön E. coliBioParticles™ Fagocytossats för flödescytometri möjliggör detektering av fagocytisk aktivitet i helblodsprover och levande cellinjer genom flödescytometri. Satsen innehåller alla reagenser som krävs för att bedöma partikelintag och lys av röda blodkroppar. Tillräckligt med reagens finns i kitet för att utföra cirka 100 analyser μmed 100 L helblod per analys.
Se en urvalsguide för alla pHrodo Indikatorer som används vid avbildning, flödescytometri och mikroplattanalyser .
De pHrodo™ Grön E. coliBioParticles™ analys ger känslig detektion utan behov av släckningsreagenser och extra tvättsteg, vilket hjälper till att spara tid och minimera osäkerheten om partikelsignaler härrör från internaliserade partiklar.
De pHrodo™ Grön E. coliBioParticles™ Fagocytos Kit är:
  • Specifik —fluorogent, pH-känsligt färgämne för detektering av fagocytos
  • Snabb och —reproducerbar inga tvättsteg eller quencher-färgämne krävs
  • Flexibel —multiplex med reagens som exciteras av andra laserlinjer
  • Kompatibel —multiplex med standardreagenser och CD-markörer
    Hur det fungerar
    De pHrodo™ Grön E. coliBioParticles™ konjugat är inaktiverade, opsoniserade E. coli som fungerar som mycket känsliga, fluorogena partiklar för detektering av fagocytiskt intag. Det unika pHrodo™ färgämnesbaserat system mäter fagocytisk aktivitet baserat på försurning av partiklar när de intas, vilket eliminerar tvätt- och släckningsstegen som är nödvändiga med icke-fluorogena indikatorer på bakteriellt upptag.
    De pHrodo™ Grönt färgämne
    Den nya Molecular Probes™ patentskyddad, pH-känslig, pHrodo™ Grönt färgämne är icke-fluorescerande vid neutralt pH, men blir ljust grönt vid försurning. Eftersom det är både fluorogent och pH-känsligt pHrodo™ Grönt färgämne kan användas som en specifik sensor för fagocytiska händelser; försurning av fagosomen efter fagocytos markeras av grön fluorescens. Det är därför ett idealiskt verktyg för att studera fagocytos och dess reglering av läkemedel och/eller miljöfaktorer. Fluoroforen exciteras lätt med 488 nm argonjonlasern och fluorescensemission kan samlas in med ett standard 530/30 nm BP-filter på de flesta flödescytometrar, och är därför lätt att använda på andra med laserreagensmultiplex.
    Snabb och reproducerbar
    Tvättsteg och quencher färgämnen behövs inte, eftersom pHrodo™ Grönt färgämne är icke-fluorescerande utanför cellen, vilket gör färgningsprotokollet enkelt och snabbt. Elimineringen av tvättsteg och quencher-färgämnen förbättrar också analysens reproducerbarhet, särskilt i plattläsarbaserade analyser.
    Använd med bakterier
    Analys av fagocytos av Gram-positiva eller Gram-negativa bakterier görs enkelt med den färdiga pHrodo™ Grön BioParticles™ konjugat. Använd färdiga pHrodo™ Grön BioParticles™ konjugat för bekväm analys av fagocytos av grampositiva eller gramnegativa bakterier, eller de aminreaktiva pHrodo™ Grön STP-ester för märkning av mikroorganismer eller proteiner som du väljer.
    pHrodo™ Indikatorer för fagocytos
    De pHrodo™ Grön E. coliBioParticles™ Fagocytosis Kit är en del av ett större produktutbud av reagenser för mätning av fagocytos. Forskare kan använda en mängd olika pHrodo™ reagenser i plattläsare, fluorescensmikroskopi och flödescytometri.
    Ytterligare information om pHrodo™ Gröna produkter, pHrodo™ Röda produkter och andra pHrodo™ indikatorer för fagocytos .
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Innehåller lysbuffert (10 ml), buffert B (200 ml), tvättbuffert (200 ml) och pHrodo™ grön E. coliBioParticles™ (5 flaskor, lyofiliserad produkt). Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. Får ej frysas.
    Detektionsmetod fluorescens
    För användning med (utrustning) Flödescytometer
    Produkttyp Fagocytossats
    Typ av färg pHrodo™ Grön
    Emission ⁄509 533
    Formatera Rör, glid
    Produktlinje pHrodo
    Kvantitet 1 kit
    Frakt skick Våt is
    Art E. coli