missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Molecular Probes™ pHrodo™ Grön STP Ester
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500μ g
Förpackningsstorlek:
500µg
Beskrivning
Den aminreaktiva pH-känsliga pHrodo™ Grönt STP-esterfärgämne är lämpligt för att skapa biokonjugat för att studera endocytos och fagocytos. pHrodo™ Grönt ökar dramatiskt fluorescensen när pH-värdet i omgivningen blir surare.
Använd pH-känsligt pHrodo™ Grön STP-ester för att göra pH-känsliga biokonjugat efter eget val
Få snabbare, mer exakta resultat än med någon annan endocytos- eller —fagocytosanalys utan behov av tvättsteg eller släckare
Multiplex med röda fluorescerande markörer som RFP, pHrodo™ Röd, och många andra Ökningen
av fluorescens av pHrodo™ Grönt när pH ändras från basiskt till surt korrelerar med försurningen av intracellulära vesiklar, vilket gör det till ett idealiskt verktyg för att studera endocytos eller fagocytos och deras reglering av miljöfaktorer, läkemedel eller patogener. De spektrala egenskaperna hos pHrodo™ Grönt gör det användbart för flerfärgsexperiment. pHrodo™ Grönt kan detekteras med de flesta vanliga gröna fluorescerande filteruppsättningarna och har validerats för användning på en mängd olika plattformar, inklusive flödescytometri, fluorescerande mikroskopi och höginnehållsscreening (HCS). Bristen på fluorescens av pHrodo™ Grönt i en typisk extracellulär miljö eliminerar behovet av tvättsteg eller släckningsfärger i det experimentella arbetsflödet.
De pHrodo™ Grön STP-ester är ett aminreaktivt färgämne som kan användas för att göra pHrodo™ Gröna biokonjugat i vattenhaltig buffert. STP-estern kommer att reagera med primära aminer på ett protein, en cell eller ett virus för att skapa ett stabilt konjugat som kan användas i levande cellanalyser eller lagras för senare användning.
Amin reaktiv pHrodo™ färgämne finns också med röd fluorescens (se pHrodo™ Röd SE ). Dessutom tiolreaktiv pHrodo™ Röd maleimid och grön maleimid är ett utmärkt alternativ till aminreaktiva färgämnen för antikroppsmärkning. Tiolmärkning säkerställer att färgämnet inte fäster vid antikroppens bindningsregion. pHrodo™ Gröna och röda konjugat, till exempel dextran, E. coli och S. aureus , finns också tillgängliga i färdig-att-användningsform.
Endast för forskningsanvändning. Inte avsedd för human eller animalisk teurapeutisk eller diagnostisk användning
av fluorescens av pHrodo™ Grönt när pH ändras från basiskt till surt korrelerar med försurningen av intracellulära vesiklar, vilket gör det till ett idealiskt verktyg för att studera endocytos eller fagocytos och deras reglering av miljöfaktorer, läkemedel eller patogener. De spektrala egenskaperna hos pHrodo™ Grönt gör det användbart för flerfärgsexperiment. pHrodo™ Grönt kan detekteras med de flesta vanliga gröna fluorescerande filteruppsättningarna och har validerats för användning på en mängd olika plattformar, inklusive flödescytometri, fluorescerande mikroskopi och höginnehållsscreening (HCS). Bristen på fluorescens av pHrodo™ Grönt i en typisk extracellulär miljö eliminerar behovet av tvättsteg eller släckningsfärger i det experimentella arbetsflödet.
De pHrodo™ Grön STP-ester är ett aminreaktivt färgämne som kan användas för att göra pHrodo™ Gröna biokonjugat i vattenhaltig buffert. STP-estern kommer att reagera med primära aminer på ett protein, en cell eller ett virus för att skapa ett stabilt konjugat som kan användas i levande cellanalyser eller lagras för senare användning.
Amin reaktiv pHrodo™ färgämne finns också med röd fluorescens (se pHrodo™ Röd SE ). Dessutom tiolreaktiv pHrodo™ Röd maleimid och grön maleimid är ett utmärkt alternativ till aminreaktiva färgämnen för antikroppsmärkning. Tiolmärkning säkerställer att färgämnet inte fäster vid antikroppens bindningsregion. pHrodo™ Gröna och röda konjugat, till exempel dextran, E. coli och S. aureus , finns också tillgängliga i färdig-att-användningsform.
Endast för forskningsanvändning. Inte avsedd för human eller animalisk teurapeutisk eller diagnostisk användning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 500μ g |
| Produkttyp | STP Ester |
| Löslighet | DMSO (dimetylsulfoxid) |
| Innehåll och lagring | 1 injektionsflaska, förvara≤ -20° C, torka och skyddad från ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| EG-extinktionskoefficient | 75000 |
| Reaktiv grupp | STP Ester |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Etikett eller färgämne | pHrodo™ Grön |
| Visa mer |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering