Läs mer
Molecular Probes™ pHrodo™ Röda och gröna AM Intracellulära pH-indikatorfärgämnen
Produktkod. p-7244354
Färg:
Klart
Orange
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 15387951
Brand: Molecular Probes™ P35373
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Kvantifiera intracellulärt pH med pHrodo Röda och gröna AM intracellulära pH-indikatorfärgämnen, som tränger igenom cellmembran och fluorescerar i sura cytosoliska miljöer. Både pHrodo Röda och gröna AM-indikatorfärgämnen är kompatibla med HCS, fluorescensmikroplatta, flödescytometri och HTS-plattformar.
Mät och kvantifiera intracellulärt pH med pHrodo Röda och gröna AM-indikatorfärgämnen, som är fluorogena prober som passerar cellmembranet och förblir inom det intracellulära utrymmet vid klyvning av ospecifika esteraser. pHrodo Röda och gröna AM-indikatorfärgämnen blir allt mer fluorescerande när pH sjunker och kan användas för att kvantifiera cytosoliskt pH i intervallet 4 –9. Dessa indikatorfärgämnen kan också användas i multiplexexperiment inom HCS, flödescytometri, mikroplattfluorometri och HCS-applikationer.
pHrodo Röda (kat. nr. P35372) och gröna (kat. nr. P35373) AM intracellulära pH-indikatorer är fluorogena sonder som används för att mäta intracellulärt pH i levande celler. De är svagt fluorescerande vid neutralt pH men blir allt mer fluorescerande när pH sjunker. Dessa reagens kan användas för att kvantifiera cellulärt cytosoliskt pH i intervallet 4 –9 med en pKa på∼ 6,5 och med excitations-/emissionsspektra på 560/585 nm (pHrodo Röd) eller 509/533 nm (pHrodo Grön).
Både pHrodo Röd och pHrodo Gröna pH-indikatorfärgämnen är fotostabila och lämpliga för användning i multiplexeringsexperiment. pHrodo Rött multiplex enkelt med en mängd olika blå, gröna och långt röda färgämnen och reportrar som GFP, Fuo-4, calcein, NucBlue , CellEvent Caspase 3/7 grön, Mitosox grön, och Mitotracker Deep Red, bland många andra. pHrodo Grönt kan enkelt multiplexeras med en mängd olika blå, röda och långt röda färgämnen reportrar som Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Röd, NucBlue , RFP:er och Mitotracker Deep Red, bland många andra.
De pHrodo Röda och gröna färgämnen har modifierats med AM-estergrupper, vilket resulterar i en oladdad molekyl som kan tränga igenom cellmembran. Väl inne i cellen spjälkas de lipofila blockerande grupperna i färgämnena av ospecifika esteraser, vilket resulterar i föreningar som hålls kvar i det intracellulära utrymmet. Sondens fluorescensintensitet blir sedan en indikator på intracellulärt pH. Efterföljande användning av den intracellulära pH-kalibreringsbufferten (kat.nr. P35379) gör att detta intracellulära pH kan kvantifieras.
pHrodo Röda och gröna AM intracellulära pH-indikatorfärgämnen är kompatibla med olika plattformar, såsom traditionell fluorescensmikroskopi, screening med högt innehåll (HCS), flödescytometri och mikroplattbaserad fluorimetri eller screening med hög genomströmning (HTS). Dessa reagenser är också kompatibla med bredfälts- eller konfokal fluorescensmikroskopi, flödescytometri, fluorescensplattläsare och höginnehållsinstrument.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Innehåll och lagring Förvara vid 2 –8 °C, torka ut och skydda mot ljus.
Beskrivning pHrodo™ Grön AM Intracellulär pH-indikator
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Cellanalys
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, Flödescytometer, Fluorometer, Instrument för högt innehållsanalys
Produkttyp pH-indikator
Typ av färg pH-indikator
Emission Synlig
Form Vätska
Produktlinje pHrodo
Kvantitet 50μ L
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)
Subcellulär lokalisering Cytoplasma