Läs mer
Invitrogen™ pHrodo™ Röd fagocytospartikelmärkningssats för flödescytometri
Produktkod. 10761764
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10761764
Brand: Invitrogen™ A10026
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
pHrodo™ Röd fagocytospartikelmärkningssats för flödescytometri
  • Detektera specifikt fagocytos och endocytos med pH-känsligt fluorogent färgämne - särskilj endcytoserad från vidhäftande och extracellulära partiklar
  • Minskad signalvariabilitet och förbättrad timing i känsliga experiment - inget behov av tvättsteg eller quencher-färgämne
  • Klarröd fluorescens - multiplex bekvämt med gröna färgämnen som GFP, Fluo-4 eller calcein
De pHrodo™ Röd färg ger snabbare och mer exakta resultat än någon annan fagocytosanalys
Den nya Molecular Probes™ patenterad pH-känslig rhodaminbaserad pHrodo™ Rött färgämne är icke-fluorescerande vid neutralt pH, men blir klarrött vid försurning. Eftersom det är både fluorogent och pH-känsligt pHrodo™ Rött färgämne kan användas som en specifik sensor för fagocytiska händelser; försurning av fagosomen efter fagocytos markeras av röd fluorescens. Det är därför ett idealiskt verktyg för att studera fagocytos och dess reglering av läkemedel och/eller miljöfaktorer.
Snabba och reproducerbara
Tvättsteg och släckningsfärger behövs inte sedan pHrodo™ Rött färgämne är icke-fluorescerande utanför cellen, vilket gör färgningsprotokollet enkelt och snabbt. Elimineringen av tvättsteg och quencher-färgämnen förbättrar också analysens reproducerbarhet, särskilt i plattläsarbaserade analyser.
Flexibla applikationer
Använd färdigt pHrodo™ Röd BioParticles™ konjugat för bekväm analys av fagocytos av grampositiva eller gramnegativa bakterier, eller de aminreaktiva pHrodo™ Röd SE-blankett för märkning av mikroorganismer eller proteiner som du väljer.
Kompatibel med flera plattformar
pHrodo™ Röda färgämneskonjugat kan användas i plattläsare, fluorescensmikroskopi och flödescytometriapplikationer. De pHrodo™ Röd fagocytospartikelmärkningssats och pHrodo™ Röd E. coliBioParticles™ Fagocytossats för flödescytometri utformades för snabba och bekväma mätningar av fagocytisk aktivitet i helblodsprover med flödescytometri. Satsen innehåller alla reagenser som krävs för att bedöma partikelintag och lys av röda blodkroppar. Märkningssatsen innehåller också de reagenser som krävs för att märka mikroorganismer med pHrodo™ Rött färgämne. Tillräckligt med reagens finns i båda kiten för cirka 100 analyser.
De optimala absorptions- och fluorescensemissionsmaxima för pHrodo™ Röd BioParticles™ konjugatet är ungefär 560 nm respektive 585 nm. Emellertid är fluoroforen lätt exciterad med 488nm argonjonlasern installerad på de flesta flödescytometrar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller lysbuffert (10 mL), buffert B (200 mL), tvättbuffert (200 mL), 1 flaska pHrodo™ röd succinimidylester (1 mg, lyofiliserad produkt), 1 injektionsflaska DMSO (0,5 ml), 1 flaska natriumbikarbonat (50 ml, 0,1 M, pH 9,3). Förvara i kylskåp
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Produkttyp Röd fagocytospartikelmärkningssats
Typ av färg pHrodo™ Röd
Emission ⁄560 585
Formatera Flaska/flaskor
Produktlinje pHrodo
Kvantitet 1 kit