Läs mer
uvex Phynomic XG säkerhetshandskar med Aqua-Polymer Xtra Grip Foam Beläggning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15306922 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
12
Produktkod. 15306922
Brand: uvex 6007009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uvex™ Phynomic-seriens handskar är idealiska för typer av arbeten där en hög känsla krävs. Dessa säkerhetshandskar fungerar som en andra hud och är särskilt lätta och flexibla, utan att göra händerna omedelbart svettiga. De Xtra Grip aqua-polymer skumbeläggning förbättrar greppet under oljiga förhållanden.
  • Xtra Grip aqua-polymer skumbeläggning är andningsbar och ger en hög nivå av mekanisk nötningsbeständighet
  • Förbättrade greppegenskaper i oljiga områden
  • Taktil känsla vid montering av oljiga delar
  • Idealisk för precisionsarbete, underhåll, reparationsarbete och metallbearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstruktion Sömlös stickning
Beläggningsmaterial Aqua-polymerskum
Färg Svart, Grå
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Spandex, Polyamid
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 9
Stil Helhandsvante
EN388 Standard 4121X
Handske manschettstil Sticka
Serie Phynomic XG