Läs mer
Gilac™ Plockningskärl
Produktkod. 17928441
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Rött
Vitt
Produktkod. 17928441
Brand: Gilac™ G152877
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plockbehållaren är öppen för lättillgängligt innehåll. 6 tillgängliga färger.
  • Öppna plockkärl med front.
  • Innehåll lättillgängligt.
  • Stapelbar upp till 2 meter.
  • Stabilitet förstärkt genom sammankopplade benfötter.
  • Finns i 6 färger, vilket gör det lättare att skilja innehållet åt.
Specifikationer
Typ Förvaringsbehållare
Material HDPE
Färg Grå
Form Rektangulär