Läs mer
Ansell Pikolon Confort Handskar
Storlek:
7
10
Beskrivning
- Stretchbart sömlöst foder för bra passform och fingerfärdighet
- Prickar på handflatan och fingrarna för förbättrade greppegenskaper
- God motståndskraft mot nötning och små risker för knivskärning
- Luddfri handske
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE-nummer, Ecovadis-märkning, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Kategori II, REACH-kompatibel |
| Klorerad | Nej |
| Belagt område | Palm |
| Beläggningsmaterial | PVC-prickar |
| Färg | Vitt |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | Polypropen, PVC |
| Produkttyp | PVC-belagd industrihandske |
| Visa mer |