Läs mer
Applied Biosystems™ PicoPure™ RNA-isoleringssats
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal prover:
40 prover
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
De ARCTURUS™ PicoPure™ RNA Isolation Kit är utformat för att konsekvent återvinna högkvalitativt totalt RNA från färre än tio celler, även från en enda cell. Detta kit är utformat för att ge konsekvent, effektiv RNA-återvinning utan att offra kvaliteten. Eluering med liten volym gör att du kan maximera din återhämtning av RNA från ett litet antal celler för användning med din genuttrycksanalys.
Viktiga produktegenskaper:
Större känslighet —isolerar RNA från även en enda cell
Överlägsen effektivitet —maximerar RNA-återvinning från prover
Strömlinjeformad koncentration —eluerar med små volymer
Flexibel —applikation kompatibel med många rörstorlekar
Integrerade kolonnlock för —förhindrande av kontaminering säkerställer att proverna förblir RNase-fria
Isolera RNA från även en enda cell
PicoPure™ RNA Isolation Kit är konstruerat för att konsekvent återvinna högkvalitativt totalt RNA från färre än tio celler. Den höga återhämtningshastigheten som uppnås med detta kit är värdefull inte bara för små prover som innehåller pikogram RNA utan också för prover som innehåller upp till μ100 g RNA. Eftersom RNA:t eluerar i så lite μsom 10 l buffert är det redo för genuttrycksanalys utan någon vakuumkoncentration. Detta kit finns i två storlekar, tillräckligt för 40 eller 200 isoleringar.
Få överlägsen RNA-återvinning
Små, värdefulla prover kan ofta inte ersättas. Att utföra genuttrycksstudier på dessa värdefulla prover kräver maximal RNA-återvinning. Jämförande studier visar att med små, RNA-fattiga cell- eller vävnadsprover PicoPure™ Kit överträffar dramatiskt andra kommersiella total-RNA-isoleringskit i effektivitet.
Eliminera tidskrävande RNA-koncentration Det
enkla isoleringsprotokollet består av att extrahera cellulärt RNA och sedan ladda extraktet på den specialdesignade MiraCol™ Reningskolonn för att binda RNA. Efter att ha sköljt bort föroreningar elueras RNA i μendast 10 l buffert, redo att användas utan vakuumkoncentration eller överföring till ett nytt reaktionsrör.
Högavkastande reningskolonner The
PicoPure™ RNA Isolation Kit har unik, hög återhämtning MiraCol™ Reningskolonner, konstruerade för att maximera återvinningen från mikroskopiska prover. Kolumnerna har bekväma integrerade lock för att säkerställa att proverna förblir RNase-fria. Dessutom levereras kitet komplett med alla nödvändiga buffertar, en lätt att följa användarhandbok, optimerade protokoll för hantering av Laser Capture Microdissected (LCM) prover och protokoll för att isolera RNA från större prover.
Leverera RNA redo för amplifiering och mikroarrayanalys
RNA isolerat med PicoPure™ RNA Kit är redo, utan vakuumkoncentration, för amplifiering med RiboAmp™ RNA Amplifieringskit. De två kiten tillsammans möjliggör mycket reproducerbara genuttrycksresultat.
Behåll mRNA med låg förekomst
PicoPure™ RNA Isolation Kit bevarar mRNA i alla överflödsklasser genom isoleringsprocessen, vilket minimerar förlusten av viktiga gener av intresse. Gener med låg, medium och hög överflöd återvinns konsekvent och är tillgängliga för uttrycksanalys.
Upprätthålla hög RNA-kvalitet
PicoPure™ RNA-isoleringsprocessen möjliggör RNA av hög kvalitet. Totalt cellulärt RNA framställt från LCM-prover förblir intakt efter isolering, vilket ökar förtroendet för efterföljande molekylär analys.
Viktiga produktegenskaper:
Isolera RNA från även en enda cell
PicoPure™ RNA Isolation Kit är konstruerat för att konsekvent återvinna högkvalitativt totalt RNA från färre än tio celler. Den höga återhämtningshastigheten som uppnås med detta kit är värdefull inte bara för små prover som innehåller pikogram RNA utan också för prover som innehåller upp till μ100 g RNA. Eftersom RNA:t eluerar i så lite μsom 10 l buffert är det redo för genuttrycksanalys utan någon vakuumkoncentration. Detta kit finns i två storlekar, tillräckligt för 40 eller 200 isoleringar.
Få överlägsen RNA-återvinning
Små, värdefulla prover kan ofta inte ersättas. Att utföra genuttrycksstudier på dessa värdefulla prover kräver maximal RNA-återvinning. Jämförande studier visar att med små, RNA-fattiga cell- eller vävnadsprover PicoPure™ Kit överträffar dramatiskt andra kommersiella total-RNA-isoleringskit i effektivitet.
Eliminera tidskrävande RNA-koncentration Det
enkla isoleringsprotokollet består av att extrahera cellulärt RNA och sedan ladda extraktet på den specialdesignade MiraCol™ Reningskolonn för att binda RNA. Efter att ha sköljt bort föroreningar elueras RNA i μendast 10 l buffert, redo att användas utan vakuumkoncentration eller överföring till ett nytt reaktionsrör.
Högavkastande reningskolonner The
PicoPure™ RNA Isolation Kit har unik, hög återhämtning MiraCol™ Reningskolonner, konstruerade för att maximera återvinningen från mikroskopiska prover. Kolumnerna har bekväma integrerade lock för att säkerställa att proverna förblir RNase-fria. Dessutom levereras kitet komplett med alla nödvändiga buffertar, en lätt att följa användarhandbok, optimerade protokoll för hantering av Laser Capture Microdissected (LCM) prover och protokoll för att isolera RNA från större prover.
Leverera RNA redo för amplifiering och mikroarrayanalys
RNA isolerat med PicoPure™ RNA Kit är redo, utan vakuumkoncentration, för amplifiering med RiboAmp™ RNA Amplifieringskit. De två kiten tillsammans möjliggör mycket reproducerbara genuttrycksresultat.
Behåll mRNA med låg förekomst
PicoPure™ RNA Isolation Kit bevarar mRNA i alla överflödsklasser genom isoleringsprocessen, vilket minimerar förlusten av viktiga gener av intresse. Gener med låg, medium och hög överflöd återvinns konsekvent och är tillgängliga för uttrycksanalys.
Upprätthålla hög RNA-kvalitet
PicoPure™ RNA-isoleringsprocessen möjliggör RNA av hög kvalitet. Totalt cellulärt RNA framställt från LCM-prover förblir intakt efter isolering, vilket ökar förtroendet för efterföljande molekylär analys.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Extraktionsbuffert, reningsreagens, reningskolonner, mikrocentrifugrör. Förvara i rumstemperatur |
| Formatera | Centrifugkolonn |
| Isoleringsteknik | Spinnkolonn |
| Provtyp | Laser Capture Microdissection (LCM), Vävnad (fryst) |
| Slutlig produkttyp | Totalt RNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (utrustning) | ArcturusXT™ LCM Instrument |
| För användning med (applikation) | Mikroarrayanalys, kvantitativ PCR i realtid (qPCR) |
| Antal prover | 40 prover |
| Produktlinje | PicoPure |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- RNA Isolation Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P330-Skölj munnen.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2-Mercaptoethanol, Thiocyanic acid, ethanol