Läs mer
Tocris Bioscience™ Picropodophyllotoxin
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18772484
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. 18772484
Brand: Tocris Bioscience™ 2956/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective IGF1R inhibitor
Orally active insulin-like growth factor 1 receptor (IGF1R) inhibitor that exhibits no activity at the insulin receptor, FGFR, PDGFR or EGFR. Inhibits IGF1R autophosphorylation (IC50 ∽ 1 nM), increases the fraction of cells in the G2/M phase and upregulates apoptosis. Exhibits antiproliferative effects in multiple cancer cell lines (IC50 = 0.05 - 15 μM), and has anticancer and antineovascularization activity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Picropodophyllotoxin
CAS 477-47-4
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C22H22O8
Formel vikt 414.41
Renhet >97%
Molekylvikt (g/mol) 414.41