Läs mer
Sartorius Picus™ 2 elektronisk enkelkanalspipett
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17818469 Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
120μ L
300 μl
1 000μ l
5 000μ L
10 000μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17818469
Brand: Sartorius LH747041
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Picus™ 2 elektronisk enkelkanalspipett erbjuder tillförlitlig, ergonomisk pipettering för alla användare. Den har anpassningsbara program, säkerhetsfunktioner och ansluter till Sartorius app för automatiska justeringar och förbättrat arbetsflöde, vilket förbättrar labbproduktiviteten.
  • Denna elektroniska enkanalspipett är en av de mest användarvänliga och enkla (men ändå avancerade) pipetterna på marknaden.
  • Idealiskt verktyg för daglig repetitiv vätskehantering i laboratorier, där noggrannhet, snabbhet och ergonomi är viktiga.
  • Helt elektronisk design och kontroll möjliggör mer konsekventa, tillförlitliga och reproducerbara resultat.
  • Det exakta elektroniska pipetteringssystem för Picus™ 2 pipetter möjliggör exakta och exakta pipetteringsresultat, vilket ytterligare minskar variationen mellan användare.
  • Var snäll mot din hand: Enkanalen Picus™ 2 Electronic Pipette erbjuder verkligt enkel pipettering tack vare den unikt lätta vikten (endast 100 gram) och helt elektronisk upplevelse, inklusive spetsutkastning.
  • Bekväm handtagsdesign och fingerkrok låter pipetten vila lätt i handen.
  • Anslut för framtiden: De Sartorius pipetteringsmobilappen är din praktiska följeslagare för arbetsflöden för provberedning och pipetthantering. För att hålla dig uppdaterad använder du appen Pipettering för att uppdatera dina pipetter med de senaste funktionerna. Öppna anslutningar gör att du kan integrera Picus 2 i ett befintligt system
  • Bekväm att använda: Enkanal Picus™ 2 Electronic Pipette är prisad för sin överlägsna ergonomiska design. Med komfort och användarvänlighet i åtanke är det en av de mest användarvänliga pipetterna. Sartorius har speciellt utformat denna pipett för att minska belastningen mot användaren. Med dagens krävande arbetsbelastning är detta viktigare än någonsin.
  • Pålitliga och repeterbara pipeteringsresultat
  • Ett brett urval av pipetteringsmetoder
  • Anpassningsbart program
  • Lösenordsskydd
  • Kalibreringspåminnelser
  • Sartorius pipettera mobilapp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Sartorius Optifit Tips, SafetySpace Tips, Flexibulk Tips
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Grå
Disponibel Återanvändbar
För användning med Optifit Spets (μ10 L), SafetySpace Filterspets
Antal kanaler 1
Sterilitet Icke-steril
Typ Elektroniska pipetter
Volym (metrisk) 120μ L
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet