Läs mer
Thermo Scientific™ Acetonitrile (ACN), LC-MS Grade
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Acetonitrile (ACN) is an LC/MS-grade preparation with high purity and low UV-absorptivity that makes it suitable for HPLC and mass spectrometry applications.
Thermo Scientific LC/MS Grade Acetonitrile is specially purified by a proprietary method and tested to ensure lot-to-lot consistency with a low UV absorbance to provide you with the most sensitive detection across all wavelengths. Acetonitrile is 0.2-micron filtered, packaged in solvent-rinsed amber glass bottles and sealed under a nitrogen atmosphere with PTFE-lined fluorocarbon caps for ultimate protection.
Highlights:
- 37 quality tests ensure low, stable baselines and lot-to-lot consistency
- Low UV absorbance yields low baselines and high detection sensitivity
- Low impurities protects columns and simplifies analysis by eliminating extraneous peaks
- Specially purified and tested to the highest specifications to ensure data integrity, maximize assay sensitivity, and to prolong equipment life
- Store between 2°C to 25°C in a dry, cool, well-ventilated area, away from incompatible materials
Product Details:
- Alternative names: Methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile
- Molecular formula: CH3CN
- Molecular weight: 41.05
- Density: 0.780 g/mL
Specifikationer
Specifikationer
| Kvalitet | LC-MS |
| Objektets namn | Acetonitrile (ACN) |
| Kvantitet | 1 l |
| Innehåll och lagring | Store between 2 to 25°C in a dry, cool, well-ventilated area, away from incompatible materials. |
| Form | Liquid |
| Reagenstyp | Solvent (Pure) |
| Produktlinje | Pierce |
| För användning med | HPLC, Mass Spectrometry |
| CAS | 75-05-8 |
Säkerhet och hantering
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).