Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkaliskt fosfatas
Produktkod. p-7180358 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
20 mg
5 x 20 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
20mg
Produktkod. 10076073
Brand: Thermo Scientific™ 31391
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Renat kalv-tarm alkaliskt fosfatas (AP , alk-phos) enzym för användning i aktivitetsanalyser och konjugering till antikroppar för ELISA och IHC.
Thermo Scientific™ Pierce Alkaliskt fosfatas är renat kalv-tarm alkaliskt fosfatas (AP eller alk-fos) enzym för användning i aktivitetsanalyser och konjugering till antikroppar för ELISA och immunhistokemitillämpningar.
Höjdpunkter:
  • Renad form - färdig att konjugera utan föregående dialys
  • Aktiviteten påverkas inte av exponering för antibakteriella medel, såsom natriumazid eller timerosal
  • Specifik aktivitet> 2 000 enheter/mg
  • En enhet definieras som mängden som kommer att hydrolysera 1,0 mol p -nitrofenylfosfat per minut vid 37° C i 1,0 M dietanolamin, 0,5 mM MgCl2 , pH 7,8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2 –8 °C.
Form Solid
För användning med (applikation) ELISA, immunhistokemi
Produktlinje Pierce
Etikett eller färgämne AP (Alkaliskt fosfatas)
Kvantitet 20 mg