Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA magnetiska pärlor
Produktkod. p-4589198 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. 13474229
Brand: Thermo Scientific™ 88837
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Utför immunoutfällning av rekombinanta HA-märkta proteiner uttryckta i bakterie- eller däggdjursceller eller in vitro- system, med hjälp av manuella eller robotiska magnetiska separatorer.
Utför immunoutfällning av rekombinanta HA-märkta proteiner uttryckta i bakterie- eller däggdjursceller eller in vitro- system, med hjälp av manuella eller robotiska magnetiska separatorer, med Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA magnetiska pärlor.
Ytterligare information och onlinebeställning
Den blockerade magnetiska kulytan är belagd med anti-–HA-antikropp, en mycket specifik mus-IgG1-monoklonal antikropp som känner igen HA-epitop-taggen (YPYDVPDYA) härledd från det humana influensahemagglutinin (HA)-proteinet. Pierce Anti-HA Magnetic Beads kan användas manuellt med ett magnetiskt stativ, såväl som med automatiserade plattformar, som t.ex. Thermo Scientific™ KingFisher Instruments, för arbetsflöden med hög genomströmning.
Höjdpunkter:
  • Specifik– mycket specifik anti –HA monoklonal antikropp möjliggör hög –avkastning och hög renhet immunoutfällning (IP)
  • Snabb– optimerat protokoll är klart på cirka 1 timme
  • Låg ospecifik bindning– stabila, –förblockerade pärlor ger högt renade HA-märkta proteiner
  • Mångsidig– pärlor är kompatibla med manuella och automatiserade arbetsflöden (t.ex. Thermo Scientific™ KingFisher Instruments)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Koncentration Slurry: 10mg/mL, 1% solids
Innehåll och lagring Store at 4°C.
Partikelstorlek 1 μm
Form Liquid
Produktlinje Pierce
Kvantitet 5 mL
Proteinform Recombinant
Mål HA
Typ Magnetic Affinity Bead
Ligandtyp Antibody