Läs mer
Thermo Scientific™ BM(PEG)3 (1,11-bismaleimido-trietylenglykol)
Produktkod. 10750815 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. 10750815
Brand: Thermo Scientific™ 22337
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tvärbind sulfhydryler till sulfhydryler (cysteinrester) med denna långa, pegylerade, vattenlösliga tvärbindare som består av maleimidgrupper och 3-enheter (17,8A) PEG-distansarm.
Thermo Scientific™ Pierce BM(PEG) 3 är ett pegylerat tvärbindare med formen maleimid-PEG-maleimid för konjugering mellan sulfhydrylgrupper (t.ex. cysteiner) via en tre-enhets polyetylenglykol (PEG) distansarm (17.8)Å s).
Höjdpunkter:
  • Lång sulfhydrylreaktiv, homobifunktionell tvärbindare
  • Vattenlöslig
  • Polyetylenglykol (PEG) spacer ger ökad vattenlöslighet, vilket minskar risken för tvärbindningsorsakad utfällning
  • Idealisk för små molekyler eller peptidkonjugationer
  • Reaktiva grupper: maleimid (homobifunktionell)
  • Reaktiv mot: sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Sulfhydryl-sulfhydryl
Klyvbar Nej
Beskrivning BM(PEG)3
Molekylvikt (g/mol) 352.34
PEGylerad Ja
Distansarmslängd 17,8 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Nej
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Homobifunktionell
Reaktiv del Maleimid
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Solid
Kvantitet 50 mg
Löslighet Vatten
Formatera Standard
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BM(PEG)3 (1,11-bismaleimido-triethyleneglycol)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: BM(PEG)3