Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Koncentrerade buffertlager (10X och 20X)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Vårt utbud av Pierce Concentrated Buffer stamlösningar är färdiga att använda utan att behöva väga och lösa upp torra ingredienser eller justera pH med koncentrerad syra eller bas. Späd helt enkelt den flytande stamlösningen med rent vatten och fortsätt med ditt experiment.
Fördelarna med att använda Pierce Concentrated Buffer-stamlösningar inkluderar:
•Bekväm —ingen vägning, ingen pH-justering, inget behov av att lagra enskilda komponenter
•Förbättrad noggrannhet, —färdig att använda formel, lätt att späda ut utan att väga kemiska komponenter
•Konsekvent kvalitet —vår kvalitetskontroll säkerställer att varje förberedelse kommer att ge samma, konsekventa buffert
20X PBS Tween-20 kan användas för att förbereda PBS-Tween (PBS-T) tvättbuffertar för ELISA , western och andra immunanalyser, såväl som blockeringsbuffert för plattbaserade analyser. När den späds till 1X med vatten, ger 20X PBS Tween-20 10 mM natriumfosfat, 0,15 M NaCl, 0,05 % Tween™ 20 buffert vid pH 7,5.
20X TBS Tween-20 (Tris-buffrad saltlösning med Tween™ 20 tvättmedel) kan användas för att förbereda TBS-Tween (TBS-T) tvättbuffertar eller blockerande buffertspädningsmedel för applikationer som t.ex. ELISA Western blotting och andra immunanalyser. När den späds 20 gånger i vatten, a TBS Tween-20-buffert innehållande 25 mM Tris, 0,15 M NaCl, 0,05 % Tween-20 vid pH 7,5 är klar för användning.
20X Tris-buffrad saltlösning (TBS ) är en stamlösning för beredning av Tris-NaCl-buffert för användning som tvättbuffert och antikroppsspädningsmedel för ELISA Western blotting och andra immunanalyser. 20X Tris buffrad saltlösning (TBS ) ger 25 mM Tris, 0,15 M NaCl med pH 7,2 till 7,5 när den späds till 1X med vatten.
20X fosfatbuffrad saltlösning (PBS) är idealisk för att förbereda PBS-buffertar för användning i tvärbindnings-, biotinylerings- och fluorescerande märkningsreaktioner som kräver en aminfri buffert. När den späds 20 gånger i vatten ger lösningen 10 mM natriumfosfat, 0,15 M NaCl vid pH 7,5.
10X Tris-Glycine-SDS Buffer ger 0,025 M Tris, 0,192 M glycin, 0,1 % natriumdodecylsulfat (SDS) vid pH 8,5 när den späds till 1X med vatten.
20X Borate Buffer är idealisk för att bereda natriumboratbuffertlösningar för användning i proteinmodifieringsprocedurer som kräver aminfri buffert vid ett alkaliskt pH. 20X Boratbuffert gör 50 mM borat vid pH 8,8 när den späds till 1X med vatten.
20X Modified Dulbeccos PBS används för att framställa fysiologisk Na- och K-fosfatbuffrad saltlösning (D-PBS) som används för tvättbuffertar och antikroppsspädningsmedel i immunanalyser som t.ex. ELISA och western blot. 20X Modifierad Dulbeccos PBS ger 8 mM natriumfosfat, 2 mM kaliumfosfat, 0,14 M NaCl, 10 mM KCl, pH 7,4 när den späds till 1X med vatten.
10X Tris-Glycine Buffer är en utrymmesbesparande stamlösning som är idealisk för att snabbt förbereda standard Tris-glycin (pH 8,5) överföringsbuffert som används för western blotting med Tris-glycin gelelektrofores. När den späds 10 gånger i vatten eller 20 % metanol ger lösningen 0,025 M Tris, 0,192 M glycin vid pH 8,5.
10X TBE-buffertstamlösning är idealisk för gjutning och beredning av tris-borat-EDTA (TBE) löpbuffert som används för agaros- och polyakrylamidgelelektrofores av nukleinsyror. När den späds till 1X innehåller TBE-bufferten 0,089 M Tris, 0,089 M borat, 2 mM EDTA med pH 8,2 till 8,4.
20X Modifierad Dulbeccos PBS Tween-20 kommer att göra fysiologisk natrium- och kaliumfosfatbuffrad saltlösning (D-PBS) som ska användas som tvättbuffert för ELISA , western och andra immunanalyser eller som spädningsmedel eller blockerande buffert för plattbaserade analyser. 20X Modifierad Dulbeccos PBS Tween-20 (D-PBS-T) gör 8 mM natriumfosfat, 2 mM kaliumfosfat, 0,14 M NaCl, 10 mM KCl, 0,05 % Tween™ 20 vid pH 7,4 vid utspädning till 1X med vatten.
20X TAE Buffer är en utrymmesbesparande stamlösning som är idealisk för att gjuta och förbereda Tris-acetat EDTA (TAE) löpbuffert för agarosgelelektrofores av nukleinsyror. När den späds till 1X med vatten är en 0,04 M Tris, 0,04 M acetat, 1 mM EDTA-buffert vid pH 8,2 till 8,4 klar för användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris-glycinbuffert |
| Färg | Klart |
| Koncentration | 10X |
| För användning med (applikation) | Tris-Glycin Gel Elektrofores |
| pH | 8.5 |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 1 l |