Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Coomassie Strålande blå färgämnen
Produktkod. 11876744 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ av fläck:
Briljantblått G-250-färgämne
Briljantblått R-250-färgämne
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. 11876744
Brand: Thermo Scientific™ 20278
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific Pierce Coomassie Brilliant Blue-färgämnen är sammansatta av en av de vanligaste formerna av coomassie-färgämne, som är en nyckelkomponent i olika kolorimetriska proteingelfärger.
Thermo Scientific Pierce Coomassie Brilliant Blue-färgämnen är sammansatta av en av de vanligaste formerna av coomassie-färgämne, som är en nyckelkomponent i olika kolorimetriska proteingelfärger. Coomassie R-250- och G-250-färgämnen är två kemiska former av en disulfonerad trifenylmetanförening som vanligtvis används som grund för färgningar för detektion av proteiner i gelelektrofores och analysreagenser av Bradford-typ för proteinkvantifiering. R-250-formen (rödtonad) saknar två metylgrupper som finns i G-250-formen (gröntonad), som också kallas kolloidal coomassie-färgämne.
Coomassie R-250- och G-250-färgämnen är två kemiska former av en disulfonerad trifenylmetanförening som vanligtvis används som grund för färgningar för detektion av proteiner i gelelektrofores och analysreagenser av Bradford-typ för proteinkvantifiering. R-250-formen (rödtonad) saknar två metylgrupper som finns i G-250-formen (gröntonad), som också kallas kolloidal coomassie-färgämne.
Vanligtvis formuleras coomassie gel-färger och proteinanalysreagens som mycket sura lösningar i 25 till 50 % metanol. Under sura förhållanden binder färgämnet till proteiner främst genom basiska aminosyror (främst arginin, lysin och histidin), och antalet coomassie-färgämnesligander bundna till varje proteinmolekyl är ungefär proportionell mot antalet positiva laddningar som finns på proteinet. Proteinbindning gör att färgämnet ändras från rödbrunt till ljust blått (absorptionsmaximum är 595 nm).
Funktioner inkluderar:
Enkel detektion —utvecklar intensivt färgade komplex med proteiner
Hög känslighet —kan avgöra så lite som 0,5μ g/cm2 protein närvarande i en gelmatris
Reversibel färgning —anjon av Coomassie Brilliant Blue färgämne som bildas i det sura färgningsmediet kombineras med de protonerade aminogrupperna i proteiner genom elektrostatisk interaktion; resulterande komplex är reversibel under lämpliga förhållanden
Differentiering mellan bundet och obundet färgämne —när det lösts i 0,01 M citratbuffert vid pH 3,0, har ett absorptionsmaximum vid 555 nm; protein-färgämneskomplex kännetecknas av en topp något bredare än den för fritt färgämne med ett maximum vid 549 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Detekteringsplats In-Gel Detection, In-Solution Detection, In-Blot Detection
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Etikett eller färgämne Coomassie
Produkttyp Proteingelfläck
Typ av fläck Briljantblått R-250-färgämne
Produktlinje Pierce
Kvantitet 50 g
Målmolekyl Protein