Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Crosslink Magnetic IP/Co-IP Kit
Produktkod. 11336012 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
40 reactions kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 11336012
Brand: Thermo Scientific™ 88805
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Immunoprecipitera målproteiner utan antikroppskontamination genom att tvärbinda IP-antikroppar till Protein A/G magnetiska pärlor.
De Thermo Scientific Pierce Crosslink Magnetic IP/Co-IP Kit använder tvärbindningskemi för att kovalent immobilisera IP-antikroppar på högkvalitativa Protein A/G Magnetic Beads för effektiv immunoutfällning och samimmunoutfällning.
Eftersom denna magnetiska IP-procedur involverar kovalent bindning av den specifika antikroppen som används för immunoutfällning, kan målproteiner eller co-IP-proteinkomplex elueras och analyseras utan antikroppsfragment eftersom antikroppen förblir fäst vid pärlorna. Satsen innehåller ett optimerat protokoll och alla buffertar och reagenser som krävs för att uppnå högavkastande IP eller co-IP med antikroppar som binder till Protein A/G och med antingen manuella eller automatiserade magnetiska separationsverktyg.
Höjdpunkter:
  • Antikroppsfri IP– antikropp är irreversibelt fäst till de magnetiska pärlorna vilket resulterar i försumbar sameluering av intakt antikropp eller tunga och lätta kedjor med det renade antigenet
  • Bekväm– IP/co-IP kitet innehåller magnetiska pärlor och alla nödvändiga buffertar för optimal immunutfällning
  • Snabb– fullständig tvärbindning och immunoutfällning på mindre än 3 timmar
  • Effektiv– immunfälla med hälften av den rekommenderade volymen av magnetiska partiklar jämfört med andra magnetiska pärlor
  • Kompatibel– magnetiska pärlor kopplade med Protein A/G rekombinant protein säkerställer kompatibilitet med de flesta primära antikroppar, vare sig från mus eller kanin
  • Skalbar– använd endast den mängd antikropp som behövs för ett enda IP-experiment eller förbered en större mängd antikroppstvärbundna magnetiska pärlor för flera experiment
Innehåller:
Pierce Protein A/G Magnetic Beads, DSS tvärbindare och kopplingsbuffert, lys/tvättbuffert, elueringsbuffert, neutraliseringsbuffert och provladdningsbuffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 mL
Formulering Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Innehåll och lagring Sufficient For: 40 IP reactions using 25 μL of beads
• Pierce Protein A/G Magnetic Beads, 1 mL
• IP Lysis/Wash Buffer, 2 x 50 mL
• Coupling Buffer (20X), 25 mL
• DSS Crosslinker, 8 x 2 mg
• Lane Marker Sample Buffer (5X), 5 mL
• Elution Buffer, 25 mL
• Neutralization Buffer, 1 mL
• Lane Marker Sample Buffer (5X), 5 mL
Store at 4°C. Store DSS desiccated at 4°C.
Analysera Affinity Purification
För användning med (utrustning) KingFisher™ Flex Magnetic Particle Processor, Magnetic Stand
Produktlinje Pierce
Kvantitet 40 reactions kit
För användning med (applikation) Immunoprecipitation (IP)
Mål Not Target-Specific
Typ Immunoprecipitation/Co-Immunoprecipitation Kit
Tillräckligt för 40 Reactions
Formatera Kit
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Crosslink Magnetic IP/Co-IP Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium chloride