Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Dextran avsaltningskolonner (5K MWCO)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific Pierce Dextran Desalting Columns är färdiga att använda, gelfiltreringskolonner för engångsbruk för att separera proteiner och andra makromolekyler från buffertsalter och reagens med låg molekylvikt.
Ansökningar
• Ta bort salter från proteinlösningar
• Eliminering av fenol från nukleinsyraberedningar
• Separering av överskott av tvärbindare från konjugatberedningar
• Ta bort överskott av derivatiseringsmedel från modifierade proteiner
• Ta bort oreagerat färgämne från fluorescerande antikroppar
• Eliminerar fri radiomärkning från märkta proteiner
• Buffertbyte
Gravity-flow gelfiltrering med dextranavsaltningskolonner
Gravity-flow gelfiltrering involverar kromatografisk separation av molekyler av olika dimensioner baserat på deras relativa förmåga att penetrera en lämplig stationär fas. En kromatografisk matris, vanligtvis bestående av mycket små, oladdade porösa partiklar i en vattenlösning, packas i en kolonn och används sedan för separation via storleksuteslutning. Olika nivåer av separation kan uppnås baserat på porstorleken hos mediet packat i avsaltningskolonnen i —vårt fall, dextran. Med storleksuteslutningsfiltrering utesluts stora molekyler från geléns inre porer och kommer först ut från kolonnen. Mindre molekyler kan penetrera porerna och sedan gå igenom kolonnen i långsammare takt. Dessa mindre molekyler spolas därefter genom kolonnen med ytterligare buffertvolym. Våra Dextran-avsaltningskolonner är styva för enkel hantering och ger utmärkta flödesegenskaper. Dextran är stabilt i vatten, saltlösningar, organiska lösningsmedel och alkaliska eller svagt sura lösningar. Dextran är också värmestabilt och kan autoklaveras torrt eller i lösning vid neutralt pH i 30 minuter vid 120 C utan °att påverka dess kromatografiska egenskaper.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Desalting Column |
| Innehåll och lagring | Store at room temperature or 4°C. |
| Formatera | Gravity Flow Column |
| Reningsmål | Buffer Exchange, Protein |
| Kolumntyp | Size-exclusion, Dextran Resin |
| MWCO | 5.0 kDa |
| Produktlinje | Pierce |
| Disponibel | Single-use |
| Kvantitet | 5 Columns |
| Volym (metrisk) | 5 mL |