Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Endotoxinfritt vatten
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
4 x 50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Pierce Endotoxin-Free Water är fritt från endotoxiner och enzymer, inklusive proteaser.
Att använda endotoxinfritt vatten hjälper till att eliminera risken för skadlig aktivitet som produceras av bakterier som kan störa cellernas hälsa och funktion. Den är lämplig för användning inom molekylärbiologi eller allmän biokemi och innehåller< 0,005 EU/ml endotoxin.
Att använda endotoxinfritt vatten hjälper till att eliminera risken för skadlig aktivitet som produceras av bakterier som kan störa cellernas hälsa och funktion. Den är lämplig för användning inom molekylärbiologi eller allmän biokemi och innehåller< 0,005 EU/ml endotoxin.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Endotoxin-Free Water |
| Endotoxin | <0.005 EU/mL |
| Förpackning | Flaska/flaskor |
| Sterilitet | Sterile |
| Kvantitet | 4 x 50 mL |
| Reningsmetod | Sterile filtered with 0.5 μm filter |