Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Top 2 Abundant Protein Depletion Spin Columns
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Decrease the abundant albumin and antibody components of human plasma samples in preparation for mass spectrometry or 1D and 2D gel electrophoresis with Thermo Scientific™ Pierce Abundant Protein Depletion Spin Columns.
Additional Information and Online Ordering
Highlights:
Optimized – resin in spin columns is scaled and optimized for treating 10μL (600μg) of human plasma samples for mass spectrometry and/or 1D and 2D electrophoresis
Efficient – kits remove >90% of IgG and >95% of albumin, plus other abundant proteins (Top 12)
Fast – process samples in 40 to 60 minutes (depending on resin)
Economical – cost effective spin columns are priced for single use
Reduce variability – One time use prevents abundant protein carryover and experimental variability
Two resin options – choose the system appropriate for your need: 2 or 12 protein depletion columns
Top 2 Spin Columns Remove:
- Albumin
- IgG
Top 12 Spin Columns Remove:
- Albumin
- IgG
- α1-Acid Glycoprotein
- α1-Antitrypsin
- α2-Macroglobulin
- Apolipoprotein A-I
- Apolipoprotein A-II
- Fibrinogen
- Haptoglobin
- IgA
- IgM
- Transferrin
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Microcentrifuge, Mass Spectrometer |
| Produkttyp | Spin Column |
| Produktlinje | Pierce |
| Innehåll och lagring | Store at 4°C—do not freeze |
| Utgångsmaterial | Plasma, Serum |
| Slutlig produkttyp | Protein |
| Detektionsmetod | Mass Spectrometry |
| Arbetsflödessteg | Sample Enrichment, Sample Clean Up |
| Kvantitet | 6 Columns |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.