Läs mer
Thermo Scientific™ Myrsyra, LC-MS-kvalitet
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Myrsyra är ett högrent lösningsmedel som tillhandahålls i glasampuller som ett bekvämt, kontamineringsfritt alternativ för att bereda elueringslösningsmedel för HPLC-separationer av protein och peptider.
Formic acid is a component found in reverse-phase mobile phases to provide protons for LC/MS analysis. The presence of a low concentration of formic acid in the mobile phase is also known to improve the peak shapes of the resulting separation. Unlike trifluoroacetic acid (TFA), formic acid is not an ion-pairing reagent, and it does not suppress MS ionization of polypeptides when used as a mobile phase component.
Highlights:
- Prescored, nitrogen-flushed, amber glass to protect formic acid from light and moisture
- 99% purity for consistent LC baselines and no interference introduced into LC and mass spectrometry applications
- Convenient format simplifies preparation of gradient and isocratic mobile phases containing 0.1% (v/v) formic acid in water or acetonitrile
- Contents of a single vial in a final volume of 1L solvent yields a mobile phase of the most common formic acid concentration
Ordering Alerts:
- X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
Storage Requirements:
- Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Specifikationer
Specifikationer
| Objektets namn | Formic Acid |
| Innehåll och lagring | Store in a cool, dry, and well-ventilated area. Protect from direct sunlight. |
| Form | Liquid |
| Reagenstyp | Solvent (Pure) |
| Kvantitet | 50 ml |
| Produktlinje | Pierce |
Säkerhet och hantering
- Formic Acid
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: formic acid