Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Mild Ag/Ab-elueringsbuffert, pH 6,6
Produktkod. 10017053 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
500 mL
3.75 L
Förpackningsstorlek:
3.75 L
500ml
Produktkod. 10017053
Brand: Thermo Scientific™ 21013
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Säkerställ högutbyte, icke-denaturerande antikroppsrening med hjälp av IgG-affinitetsreningsstöd med dessa skonsamma buffertlösningar.
Thermo Scientific™ Pierce IgG-bindnings- och elueringsbuffertar säkerställer högutbyte, icke-denaturerande antikroppsrening med stöd för IgG-affinitetsrening, såsom Protein A och Protein G agaroskulor.
Dessa produkter inkluderar IgG-bindande buffertar specifika för varje immunglobulinbindande protein (protein A, Protein G, Protein A/G). Pierce IgG-elueringsbufferten tillhandahåller effektiv dissociation och eluering av antikroppar från alla tre IgG-bindande proteiner, inklusive protein L. Denna elueringsbuffert med lågt pH är också effektiv för de flesta antikropp-antigen- eller protein-proteinaffinitetsreningssystem.
Det milda Ag/Ab-bindnings- och elueringsbuffertsystemet använder nästan neutrala förhållanden med hög salthalt för eluering, vilket gör att även känsliga och labila antikroppar (eller andra proteiner) kan elueras från ett affinitetssystem utan denaturering och inaktivering. Den fosfatfria bindningsbufferten i detta system är ett nödvändigt substitut för Protein A-bindningsbufferten (pH 8), som fälls ut med Gentle Ag/Ab-elueringsbufferten.
Slutligen möjliggör Mouse IgG1 Mild Elution Buffer, när den används i kombination med protein A-harts, selektiv eluering och separation av IgG1-subklassen från totalt bundet mus-IgG.
Höjdpunkter:
  • Tre optimerade bindningsbuffertar– för Protein A, Protein G eller Protein A/G
  • Två alternativ för elueringsbuffert– sur (pH 2,8) eller hög salthalt (nästan neutral)
  • Specialsystem för mus IgG1– selektiv tvåstegseluering från protein A-agaros
Objektspecifika egenskaper:
  • Protein A IgG bindande buffert: pH 8,0; fosfatbaserad; innehåller glycerol och EDTA
  • Protein A/G IgG bindande buffert: pH 8,0; fosfatbaserad; innehåller EDTA
  • Protein G IgG bindande buffert: pH 5,0; innehåller 0,02 % natriumazid
  • IgG-elueringsbuffert: pH 2,8; aminbaserad
  • Mild Ag/Ab bindande buffert: pH 8,0; fosfatfri; innehåller 0,05 % natriumazid
  • Mild Ag/Ab-elueringsbuffert: pH 6,6; högt salt (jonstyrka)
  • Mus IgG1 mild elueringsbuffert: pH 6,0; innehåller 0,02 % natriumazid
Innehåller:
Kit innehåller både bindnings- och elueringsbuffertar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Elueringsbuffert
pH 6.6
Fysisk form Vätska
Produktlinje Pierce
Kvantitet 3.75 L