Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Hydroxylamin-HCl
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Hydroxylamin-HCl har många användningsområden, inklusive för att klyva Asn-Gly-peptidbindningar och för att avskydda (exponera) sulfhydryler för konjugering efter modifiering med SATA och liknande reagens.
Thermo Scientific™ Pierce Hydroxylamin-HCl har många användningsområden, som inkluderar klyvning av Asn-Gly-peptidbindningar och avskyddande (exponering) av sulfhydryler på SATA-modifierade molekyler för konjugering. Hydroxylamin ·HCl är ett starkt reduktionsmedel som är användbart i biokemiska tvärbindningsapplikationer, inklusive deacetylering av SATA och kemisk klyvning av EGS och Sulfo-EGS. Hydroxylamin omvandlar karbonylföreningar (aldehyder och ketoner) till deras oximderivat i närvaro av en svag bas. Därför är tvärbindare och andra föreningar som innehåller en karbonyl i sin struktur klyvbara med hydroxylamin-HCl.
Höjdpunkter:
- Exponerar skyddade sulfhydrylgrupper på SATA-modifierade molekyler
- Klyver karbonylinnehållande tvärbindare såsom EGS
Reagensegenskaper:
- Kemiskt namn: Hydroxylaminhydroklorid
- Kemisk formel: NH 2 OH ·HCl
- Molekylvikt: 69,49
- CAS-nummer: 5470-11-1
- Form: Vita kristaller, fria från främmande material
- Löslighet: 10%
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 5470-11-1 |
| Innehåll och lagring | Förvara vid mottagandet torkad i rumstemperatur. Produkten levereras vid rumstemperatur. |
| Produktlinje | Pierce |
| Form | Solid |
| Reagenstyp | SATA |
| Kvantitet | 25 g |
| Produkttyp | Hydroxylaminhydroklorid |
Säkerhet och hantering
- Hydroxylamine Hydrochloride 25 Gm
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Hydroxylamine, hydrochloride