Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Intakt protein standardblandning
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 x 76μ g
5 x 76μ g
Förpackningsstorlek:
76µg
Paket med 5
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Masspektrometer |
| Produkttyp | Intakt protein standardblandning |
| Produktlinje | Pierce |
| Innehåll och lagring | 1 flaska, förvara vid -5 till -30 °C |
| Frakt skick | Våt is |
| Slutlig produkttyp | Intakta proteiner |
| Arbetsflödessteg | Kalibrering |
| Kvantitet | 1 x 76μ g |
| Form | Pulver |