Läs mer
Thermo Scientific™ beta-galaktosidasanalysreagens
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
25 ml
3 x 25 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
Paket med 3
Beskrivning
Utför en enkel kolorimetrisk metod för att lysera odlade däggdjursceller och mäta beta-Gal-aktivitet med Thermo Scientific™ Däggdjursβ -Galaktosidasanalyssats.
Analysreagenset och satsen består av ett enkelt och mångsidigt analyssystem för mätningβ -galaktosidasaktivitet. Däggdjursceller odlade på en platta kan lyseras och testas förβ -galaktosidasaktivitet genom att tillsätta en enda allt-i-ett lys- och analyslösning. Alternativt ingår Thermo Scientific M-PER™ Däggdjursproteinextraktionsreagens kan användas för att framställa lysat från tvättade vidhäftande eller pelleterade celler, och sedan en del av lysatet som används för att kvantifieraβ -Galaktivitet. Med M-PER Reagens, det finns inget behov av att skrapa celler eller att utföra frys-upptiningscykler. De återstående lysaten framställda med M-PER Reagens kan användas för tillämpningar som reporteranalyser (luciferas,β -galaktosidas och kloramfeniskt acetyltransferas), proteinkinasanalyser (PKA, PKC och tyrosinkinas), immunanalyser (Western blot, ELISA RIA) och proteinrening.
Höjdpunkter:
- Välj fristående analysreagens eller komplett kit för cellys och detektion
- Kolorimetrisk analys lätt mätt i en plattläsare eller spektrofotometer (405nm)
- Kan anpassas till 96-brunnars mikroplattor eller röranalysformat
- Utför homogena screeninganalyser eller mät aktivitet sekundärt efter cellys
- Även kompatibel med preparerade lysat från andra arter såsom bakterier
Innehåller:
Fristående Thermo Scientific Pierce™ β - Galaktosidasanalysreagens, Thermo Scientific M-PER Däggdjursproteinextraktionsreagens (delnr. 78503) och färdig att använda stopplösning
Specifikationer
Specifikationer
| Analysera | Reporterenzym |
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Abs. |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 25 ml |
| Substrat | Beta-Gal substrat |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Målenzym | Beta-galaktosidas |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Pierce Beta-Galactosidase Assay Reagent
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2-Mercaptoethanol