Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Snurrkoppar - Cellulosaacetatfilter
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Microcentrifuge Spin Cups och Spin Columns är praktiska verktyg för att manipulera små volymer av affinitetsstöd för proteinrening.
Ytterligare information och onlinebeställning
Dessa mikrocentrifugkoppar och spinnkolonner är praktiska verktyg för att manipulera små volymer av affinitetsstöd (5 μtill 500 L) för immunoutfällning (IP) och neddragningsreningsanalyser. Fem stilar av polypropenpelare och matchande uppsamlingsrör erbjuder en mängd olika alternativ för att passa särskilda typer av experimentella behov. Lägg till affinitetshartset och provet till en av kolonnerna och använd en mikrocentrifug för att effektivt tvätta bort föroreningar och eluera ditt renade prov utan att förlora något harts i processen. Spin-kolonner låter dig affinitetsrena mer protein på kortare tid.
Höjdpunkter:
- Effektiv tvättning av prover innebär att färre tvättar behövs för att avlägsna kontaminerande proteiner
- Effektiv eluering av prover innebär bättre återvinning av immunoutfällning och analysprodukter
- Filterkoppar och -kolonner eliminerar kontaminering av eluerade prover med affinitetsharts
- Filterkoppar och kolumner eliminerar behovet av att dekantera supernatanten från pelleterat skräp eller harts
- Spin-protokoll minskar drastiskt tiden som krävs för småskaliga affinitetsprotokoll
- Lågproteinbindande polypropenkolonnkonstruktion minimerar ospecifik bindning
Spinnkoppar-pappersfilter med uppsamlingsrör (artikelnr. 69700):
- Kolumnvolym: 600 μL
- Hartsvolym: 20 till 300 μL
- Filtertyp: papper, μ10 m porstorlek
- Kapsyltyp: lock för uppsamlingsrör passar på insatt spinnkopp
Spinnkoppar-cellulosaacetatfilter med uppsamlingsrör (artikelnr. 69702):
- Kolumnvolym: 800 μL
- Hartsvolym: 20 till 400 μL
- Filtertyp: cellulosaacetat, 0,45 m μporstorlek
- Kapsyltyp: lock för uppsamlingsrör passar på insatt spinnkopp
- Snurra kolumner Skruvlock med Luer-Lok
Snurra kolumner-skruvlock (delnr 69705):
- Kolumnvolym: 900 μL
- Hartsvolym: 20 till 400 μL
- Filtertyp: polyetenfilter, 10 μm porstorlek; små och stora fritalternativ för olika provstorlekar
- Locktyp: O-ring skruvlock; intryckta bottenpluggar
- Luer-Lok Adaptrar möjliggör användning med sprutbaserade kit
Spin Columns-Snap Cap med uppsamlingsrör (delnr. 69725):
- Kolumnvolym: 1000 μL
- Hartsvolym: 20 till 500 μL
- Filtertyp: polyetenfilter, 30 μm (20 till 50 μm) porstorlek
- Kapsyltyp: snäpplock på kolumn (inget lock på uppsamlingsröret); tryckbara bottenlock
Mikrosnurrkolumner (delnr 89879):
- Kolumnvolym: 400 μL
- Hartsvolym: 5 till 100 μL
- Filtertyp: polyetenfilter, 30 μm (20 till 50 μm) porstorlek
- Locktyp: O-ring skruvlock; tryckbara bottenlock
Mikrocentrifugrör (delnr 69715):
- 2 ml kapacitet
- Dolphin-stil botten med fäst snäpplock
- Ingår och kompatibel med artikelnummer 69700
Mikrocentrifugrör (delnr 69720):
- 2 ml kapacitet
- Kort, konisk botten med fästkåpa
- Ingår och är kompatibel med artikelnummer 69702
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Pierce Spin Cups - Cellulosaacetatfilter |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 50 koppar |
| Typ | Snurra kopp |
| Formatera | Mikrocentrifug, centrifugkolonn |
| Kolumntyp | Tom kolonn, cellulosaacetatfilter |