Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Monomer avidinagaros
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Monomera avidinharts och kit möjliggör skonsam, reversibel bindning och rening av biotinylerade proteiner.
Med typiskt avidin eller streptavidin är biotinbindningsaffiniteten (Kd ≤sup>10-15 M) så stor att rening med dessa traditionella medier kräver denaturerande betingelser för eluering, såsom 8M Guanidin ·HCl vid pH 1,5 eller kokning i reducerande SDS-PAGE provladdningsbuffert. Förutom deras ogynnsamma effekter på det biotinylerade proteinet av intresse orsakar sådana hårda elueringsbetingelser typiskt att främmande proteiner (dvs. avidin- eller streptavidinsubenheterna) avlägsnas från hartset och samelueras med den önskade reningsprodukten. Däremot när avidin kopplas till ett harts (t.ex. tvärbunden pärlformad agaros eller UltraLink Harts) som subenhetsmonomer, bibehålls dess specificitet för biotin, men dess biotinbindande affinitet minskar till en nivå (Kd ≤sup>10-8 M ) som gynnar efterföljande eluering.
Höjdpunkter:
Icke-denaturerande– renar biotinylerade produkter med milda elueringsförhållanden (2 mM fritt biotin)
Återanvändbar– Monomerisk avidinagaros kan regenereras och återanvändas minst 10 gånger, med endast en marginell förlust av biotinbindningskapacitet (ungefär 2,5 % minskning per regenerering)
Specifik– bibehåller biotinbindande specificitet och låg ospecifik bindning av nativt avidin
Flexibel– binder prover i en mängd olika fysiologiska buffertar och eluerar antingen med 0,1 M glycin eller genom konkurrens med 2 mM biotin
Bra bindningsförmåga– mer än 1,2 mg biotinylerad BSA/ml harts
Bekväm– köp fristående agaros eller UltraLink™ Hartser eller en komplett reningssats med förpackad kolonn och buffertar
Objektspecifika egenskaper:
- Agarose Resins och Kit är baserade på tvärbunden 4% pärlformad agaros
- UltraLink Harts är ett akrylamidstöd (UltraLink Biostöd)
Innehåller:
Satsen innehåller en förpackad kolonn av monomer avidinagaros och bindnings- och elueringsbuffertar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | ≥1,2 mg biotinylerad BSA-bindning per ml harts |
| Innehåll och lagring | Vid mottagandet lagra produkten vid 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur. |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 10 mL |
| Mål | Biotinmärkt molekyl |
| Typ | Harts |
| Stationär fas | Avidin |
| Formatera | Flaska |
| Kolumntyp | Affinitet, agaros-harts |