Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Agaros
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin Hartser ger mindre ospecifik bindning och renare resultat än avidin eller streptavidin för många typer av biotinaffinitetsprocedurer.
Ytterligare information och onlinebeställning
NeutrAvidin Hartser framställs genom kovalent koppling NeutrAvidin Protein till den pärlstavade agarosen eller UltraLink Biostöd med hjälp av effektiva och stabila kemi, vilket resulterar i NeutrAvidin Agarose och UltraLink Hartser som är laktåliga och stabila vid pH 2-11. Produkterna är utmärkta val för en mängd olika små eller storskaliga affinitetsreningsapplikationer som involverar biotinylerade makromolekyler, inklusive separation av biotinylerade molekyler från prover och immunoutfällning av antigener med hjälp av biotinmärkta antikroppar.
Höjdpunkter:
Låg ospecifik bindning– till skillnad från avidin, NeutrAvidin Protein har inga kolhydrater, vilket eliminerar ospecifika bindningsproblem orsakade av sockerarter; till skillnad från streptavidin, NeutrAvidin Protein har ingen Arg-Tyr-Asp-sekvens, vilket kan vara en källa för bindning till cellytemolekyler
Mångsidiga hartser– agaros (polysackaridbaserad) och UltraLink Biosupport (akrylamidbaserade) hartser ger två olika alternativ för speciella experimentella förhållanden och är kompatibla med gravitationsflöde, spinn och FPLC metoder
Finns i flera format– välj mellan två hartstyper, vanliga eller högkapacitetspreparat, och små eller storskaliga förpackningsstorlekar (bulkstorlekar finns också tillgängliga)
Överlägsen prestanda– Högkapacitetsharts har högre bindningskapacitet än streptavidinprodukter från bästa alternativa leverantör, vilket tillåter användning av små mängder harts för experiment
Objektspecifika egenskaper:
- Agaroshartser är tvärbundna 6% pärlformade agaroser
- UltraLink Hartser är pärlformade akrylamidstöd (UltraLink Biostöd)
- Plus och High Capacity Resins har en högre belastning på NeutrAvidin Protein än de vanliga formerna
Rekommenderas för:
Immunutfällning; Rening av proteiner som binder till biotinylerade ligander; Fånga biotinylerade cellyteproteiner; Rening av biotinylerade peptider
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Vid mottagande lagra vid 4 °C. Frys inte harts. Produkten levereras vid rumstemperatur. |
| Partikelstorlek | 45 till 165μ m |
| Produktlinje | NeutraAvidin , Pierce |
| Kvantitet | 10 mL |
| Mål | Biotinmärkt molekyl |
| Typ | Agaros |
| Stationär fas | NeutrAvidin Protein |
| Formatera | Flaska |
| Kolumntyp | Affinitet, agaros-harts |