Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-aktiverad agaros, torr
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Utför snabb och stabil immobilisering av proteiner, peptider och andra ligander med Thermo Scientific™ Pierce NHS-Activated Agarose, ett högkvalitativt pärl-agarosstöd.
Pierce NHS-aktiverade agarosehartset finns i en vattenfri acetonuppslamning och som torrt pulver. Den unika torra formen kräver inte lagring i eller avlägsnande och kassering av acetonlösningsmedlet. Dessutom är det torra hartset idealiskt för kopplingsreaktioner med utspädda prover eftersom det koncentrerar provet när hartset sväller, vilket minskar volymen av utgångsmaterialet och resulterar i mycket effektiv ligandimmobilisering.
Höjdpunkter:
Lätt att använda– immobilisera i en enkel reaktion i ett steg med minimal praktisk tid
Snabbt och effektivt– mer än 85 % koppling för de flesta proteiner inom 30 minuter
Innovativt– den torra agarosen koncentrerar provet, vilket gör det idealiskt för att immobilisera utspädda proteiner
Säker– inga farliga kemikalier behövs (t.ex. natriumcyanoborhydrid, cyanogenbromid)
Mångsidig– affinitetsharts är anpassningsbart till kolonn- och satsaffinitetskromatografitekniker och FPLC applikationer
Kompatibel– använd med vilken primär amininnehållande förening som helst
Återanvändbar– den läckageresistenta kemin innebär att du kan återanvända affinitetshartset
Hög bindningskapacitet– bindningsförmåga av> 30 mg/ml (slurry) eller> 25mg/ml (torrt harts)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | ≥25 mg per ml Koppling |
| Innehåll och lagring | Förvara torrt harts vid -20 C efter °mottagandet. Produkten levereras i en isförpackning. |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 1 g |
| Proteinform | Rekombinant |
| Mål | Antikropp, Protein, Peptid, Ligand |
| Typ | Agaros |
| Stationär fas | NHS Ester |
| Formatera | Vial |
| Kolumntyp | Affinitet, agaros-harts |