Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-aktiverade magnetiska pärlor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce NHS-aktiverade magnetiska pärlor möjliggör kovalent, aminbaserad konjugering av proteiner till magnetiska pärlor i ett enkelt mix-and-go-format för användning i anpassade affinitetsreningsexperiment.
Höjdpunkter:
Hög kapacitet minst fyra gånger högre bindningskapacitet än NHS-aktiverade magnetiska pärlor från andra leverantörer
Lätt att använda immobilisera i en enkel reaktion i ett steg med minimal praktisk tid
Säkert inga farliga kemikalier behövs (t.ex. natriumcyanoborohydrid och cyanogenbromid)
Ligandkompatibel användning för att immobilisera med nästan vilken primär amininnehållande förening eller affinitetsligand som helst
Låg ospecifik bindning pärlytan är förblockerad och eventuella icke-reagerade NHS-estergrupper är fullständigt släckta
Protokollkompatibel proteinkoppling till pärlorna och nedströmsapplikationer kan utföras manuellt eller genom automatisering (t.ex. Thermo Scientific KingFisher Instruments)
Rekommenderas för:
Immobilisering av ligander för rening av rekombinanta proteiner; Immobilisering av antikroppar för immunoutfällningar och samimmunoutfällningar fria från antikroppskontamination i eluaten; Immobilisering av sekundär antikropp för affinitetsrening av antikroppssubtyper från ascites, serum och cellkultursupernatant
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1 mL |
| Koncentration | Slurry: 10 mg/mL, 1% solids |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store at 4°C. Product shipped with an ice pack. |
| Ytfunktionalitet | NHS Ester |
| Partikelstorlek | 1 μm |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 1 mL |
| Proteinform | Recombinant |
| Mål | Amine |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Pierce NHS-Activated Magnetic Beads
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: N,N-dimethylacetamide