Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-aktiverade magnetiska pärlor
Produktkod. p-4531535 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
Produktkod. 12331893
Brand: Thermo Scientific™ 88826
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Immobilisera proteiner eller andra ligander för magnetisk separationsaffinitetsrening med dessa magnetiska partiklar belagda med aminreaktiva NHS-estergrupper.
Thermo Scientific™ Pierce NHS-aktiverade magnetiska pärlor möjliggör kovalent, aminbaserad konjugering av proteiner till magnetiska pärlor i ett enkelt mix-and-go-format för användning i anpassade affinitetsreningsexperiment.
De aktiverade magnetiska pärlorna innehåller N -hydroxisuccinimid (NHS) funktionella grupper som reagerar med primära aminer och bildar stabila amidbindningar. När de väl är kovalent fästa är de immobiliserade proteinerna mycket resistenta mot läckage från pärlytan. När preparerade pärlor används i experiment är ospecifik bindning försumbar eftersom icke-reagerade NHS-estergrupper blockeras ordentligt under kopplingsproceduren. Pierce NHS-aktiverade magnetiska pärlor kan kopplas och bearbetas antingen manuellt med ett magnetstativ eller med automatiserade plattformar som t.ex. Thermo Scientific KingFisher instrument.
Höjdpunkter:
  • Hög kapacitet minst fyra gånger högre bindningskapacitet än NHS-aktiverade magnetiska pärlor från andra leverantörer
  • Lätt att använda immobilisera i en enkel reaktion i ett steg med minimal praktisk tid
  • Säkert inga farliga kemikalier behövs (t.ex. natriumcyanoborohydrid och cyanogenbromid)
  • Ligandkompatibel användning för att immobilisera med nästan vilken primär amininnehållande förening eller affinitetsligand som helst
  • Låg ospecifik bindning pärlytan är förblockerad och eventuella icke-reagerade NHS-estergrupper är fullständigt släckta
  • Protokollkompatibel proteinkoppling till pärlorna och nedströmsapplikationer kan utföras manuellt eller genom automatisering (t.ex. Thermo Scientific KingFisher Instruments)
Rekommenderas för:
Immobilisering av ligander för rening av rekombinanta proteiner; Immobilisering av antikroppar för immunoutfällningar och samimmunoutfällningar fria från antikroppskontamination i eluaten; Immobilisering av sekundär antikropp för affinitetsrening av antikroppssubtyper från ascites, serum och cellkultursupernatant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 mL
Koncentration Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Innehåll och lagring Upon receipt store at 4°C. Product shipped with an ice pack.
Ytfunktionalitet NHS Ester
Partikelstorlek 1 μm
Form Liquid
Produktlinje Pierce
Kvantitet 1 mL
Proteinform Recombinant
Mål Amine
Typ Magnetic Affinity Bead
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce NHS-Activated Magnetic Beads
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: N,N-dimethylacetamide