Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Ninhydrin (2,2-dihydroxi-1H-inden-1,3(2H)-dion)
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Kvantitet:
500 g
Unit Size:
500g
Description
Thermo Scientific™ Pierce Ninhydrin är ett klassiskt, aminreaktivt, kolorimetrisk detektionsreagens för proteindetektion och aminosyraanalys.
Höjdpunkter:
- Används vid aminosyrakromatografi
- Ger suverän färgrespons och låg tomhet
Beställningsvarningar:
Obestämd stabil. Ingen kylning krävs. Förvara flaskan väl försluten. Undvik exponering för direkt solljus och ammoniak.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Ninhydrin |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Produktlinje | Pierce |
| Innehåll och lagring | Förvaras på ett avskilt och godkänt område. Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: 20 till 25 °C. |
| Etikett eller färgämne | Annan etikett eller färgämne |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Kvantitet | 500 g |