Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS (N-hydroxisulfosuccinimid)
Produktkod. p-7000097 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
500 mg
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
500mg
Produktkod. 15225763
Brand: Thermo Scientific™ PG82072
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimera applikationer där produktintegritet och riskminimering är av största vikt med vår högsta kvalitetsformulering av detta modifieringsreagens för N-hydroxisuccinimid.
Optimera applikationer där produktintegritet och riskminimering är av största vikt med det speciellt karakteriserade Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS, vår högsta kvalitetsformulering av detta N-hydroxisuccinimid kemiska modifieringsreagens.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade Sulfo-NHS är vår högsta kvalitetsformulering av detta N-hydroxisuccinimid kemiska modifieringsreagens, speciellt karakteriserad för applikationer där produktintegritet och riskminimering är av största vikt.
Jämfört med standardkvalitetsprodukten ger Premium Grade Sulfo-NHS mer tydligt definierad kvalitet och produktstöd genom att inkludera (a) ökad analytisk testning och produktkarakterisering, (b) större batchspecifik information och kvalitetssäkringsgranskning, (c) omfattande lagring av partiprover och (d) ändringskontrollmeddelande. Sulfo-NHS ( N -hydroxisulfosuccinimid) möjliggör kontroll och modifiering av karbodiimidtvärbindningsreaktioner som involverar aktivering av karboxylater (– COOH) för konjugering med primära aminer (– NH2). Derivat syntetiseras lätt genom att blanda sulfo-NHS med en karboxylinnehållande molekyl och ett dehydratiseringsmedel såsom karbodiimid EDC (EDAC). Metoden är grunden för att generera många typer av proteinmärkningsreagens, inklusive aminreaktiva fluorescerande färgämnen, biotinaffinitetstaggar och pegyleringsföreningar.
Höjdpunkter:
  • Sulfo-NHS– använd med EDC-tvärbindare för att framställa aminreaktiva NHS-esterreagens
  • Hög kvalitet– identitet och renhet bekräftad av flera tester, inklusive kvantitativ NMR
  • Produktintegritet– förbättrad nivå av testning och karakterisering jämfört med standardbetyg
  • Lot retention– ett stort utbud av tidigare partier behålls för att säkerställa framtida processtester
  • Förändringsledning– Change Control Notification (CCN) tjänst
  • Konsekvent tillverkning– batchspecifik granskning av tillverkningsdokumentation
Användningsområden:
  • Förbättra effektiviteten av EDC-kopplingsreaktioner
  • Konvertera karboxyler till aminreaktiva sulfo-NHS-estrar
  • Membranogenomtränglig för cellytmärkning
  • Tvärbinda proteiner till karboxylbelagda pärlor eller ytor mer effektivt
  • Aktivera nanopartiklar med aminreaktiva sulfo-NHS-estrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-karboxyl
Klyvbar Nej
Molekylvikt (g/mol) 217.13
PEGylerad Nej
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Nej
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Karbodiimid
Spacer Kort (<10 Å)
Form Puder
Kvantitet 10 g
Löslighet Vatten
Formatera Standard, engångsbruk, premiumkvalitet
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare