Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Förfärgad Protein MW Marker
Produktkod. 17166098 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
2 x 250μ L
8 x 250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17166098
Brand: Thermo Scientific™ 26612X4
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Thermo Scientific Pretained Protein Molecular Weight Marker är en blandning av sex blåfärgade naturliga proteiner (20 till 120 kDa) för användning som storleksstandarder vid proteinelektrofores (SDS-PAGE).
Thermo Scientific™ Pretained Protein Molecular Weight Marker är en blandning av sex blåfärgade naturliga proteiner (20 till 120 kDa) för användning som storleksstandarder vid proteinelektrofores (SDS-PAGE).
Thermo Scientific Pretained Protein Molecular Weight Marker är en blandning av sex blåfärgade naturliga proteiner (20 till 120 kDa) för användning som storleksstandarder vid proteinelektrofores (SDS-PAGE). Proteinstandarderna tillhandahålls i ett format färdigt att använda för direkt laddning på geler; inget behov av att värma, reducera eller lägga till provbuffert före användning.
Komponentproteiner
  • Beta-galaktosidas (120 kDa)
  • Bovint serumalbumin (85 kDa)
  • Ovalbumin (50 kDa)
  • Kardonanhydras (35 kDa)
  • Beta-laktoglobulin (25 kDa)
  • Lysozym (20 kDa)
Användningsområden
  • Övervakning av proteinmigrering under SDS-polyakrylamidgelelektrofores.
  • Övervakning av proteinöverföring till membran efter western blotting
  • Dimensionering av proteiner på SDS-polyakrylamidgeler och western blottar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Lagringsbuffert: 62,5 mM Tris·H3PO4 (pH 7,5 vid 25 C), 1 mM EDTA, 2 % (vikt/volym) SDS, 1 °mM DTT, 1,5 mM NaN3 och 33 % (volym/volym) glycerol.
Vid mottagande förvara vid -20 °C. Produkten levereras med ett ispaket.
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Antal markörer 6
Produkttyp Protein Molecular Weight (MW) Markör
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 20 till 120 kDa
Typ av fläck 1 färg: blå
Molekylvikt (g/mol) 120, 85, 50, 35, 25, 20 kDa
Produktlinje Pierce
Kvantitet 8 x 250μ L
Systemtyp SDS-SIDA