Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteashämmartabletter, EDTA-fria
Produktkod. p-7078347 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
2 Tablets
20 Tablets
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 16346532
Brand: Thermo Scientific™ A32966
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Thermo Scientific™ Pierce Proteashämmartabletter är bredspektrumproteashämmare som är mycket effektiva för att förhindra proteolytisk nedbrytning för celllys och proteinextraktionsexperiment
Pierce Proteashämmare tabletter skyddar proteiner från proteolytisk nedbrytning genom hämning av serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyraproteaser och aminopeptidaser som vanligtvis finns i cellulära lysatprover. Tabletterna innehåller AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin och pepstatin A. Stabil för lagring vid °4 C i upp till 12 månader, varje mini- eller stor tabletttablett är tillräcklig för 10 ml respektive 50 ml lösning och är lämplig för reagensberedning före proteinextraktion från vävnad och odlade celler.
Höjdpunkter:
  • Förbättrad formulering & mdsashtabletter löses snabbt till en klar lösning
  • Ekonomisk – mer kostnadseffektiv än andra kommersiellt tillgängliga formuleringar för motsvarande volymer
  • Bekväm & mdsashready att använda, helt avslöjade, bredspektrumformuleringar
  • Kompatibel&mdsashuse direkt med Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Analyser
  • EDTA-fri-formulerad utan EDTA, en metalloproteinashämmare (endast för EDTA-fria formuleringar)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar 1 vial of inhibitor tablets
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
För användning med (applikation) protein purification, western blotting
Tillräckligt för 1 Tablet is Sufficient for 50 mL
Kvantitet 2 Tablets