Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A agaros
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Utför en mängd olika antikroppsaffinitetsreningsmetoder med Thermo Scientific™ Pierce Protein A Agarose, ett agarosharts med pärlor av protein A med standardkapacitet.
Protein A är ett bakteriehärlett protein som binder med hög affinitet och specificitet till Fc-delen av antikroppar, särskilt de av IgG-klassen. Jämfört med dess alternativ (Protein G) ger Protein A den högsta bindningskapaciteten för underklasser av IgG från kaniner, grisar, hundar och katter. Protein A har också högre bindningskapacitet för humant IgG, förutom IgG3, som det binder svagt. Protein A binder också svagt till mus IgG1 och rekommenderas inte för de flesta applikationer med den antikroppsisotypen.
Höjdpunkter:
Nativt protein A– immobiliserat protein A är idealiskt för polyklonal IgG-rening från serum från människa, kanin, gris, hund eller katt
Agarosharts– stödet är tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B), det mest populära hartset för reningsmetoder för proteinaffinitet
Inert och stabil– överlägsen tillverkningsmetod immobiliserar protein A genom laddningsfria, lakresistenta kovalenta bindningar, vilket resulterar i låg ospecifik bindning och möjliggör flera användningsområden utan minskad avkastning
Standardkapacitet– Pierce Protein A Agarose har en normal belastning av immobiliserat protein A, vilket ger en bindningskapacitet på 12 till 19 mg humant IgG/mL harts (ca 6 till 8 mg mus IgG/mL harts)
Egenskaper för tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B):
- Stöd pH-stabilitet: 2 till 14 (kortvarig); 3 till 13 (långsiktigt)
- Genomsnittlig partikelstorlek: 45 till 165 mikron
- Uteslutningsgräns: 10 000 till 4 000 000 dalton
- Maximal volymflöde: ca. 1 ml/minut (för kolonn med en diameter på 1 cm)
- Maximal linjär hastighet: 30 cm per timme
- Maximalt tryck: mindre än 25 psi (1,5 bar), definierat som det maximala tryckfallet över en kolonn som hartset kan motstå (Obs: Det angivna manometertrycket för en vätskekromatografiapparat kan mäta det totala systemtrycket snarare än tryckfallet över kolonnen.)
Tillgängliga format:
- Hartsuppslamningar: tvärbunden 6% pärlformad agaros; 5 ml och 25 ml flaskor
- Spinnkolonner: 1mL kolumner
- Reningssats: komplett kit innehållande fem 1 ml kolonner
- Bulk och Custom: låt oss veta dina behov av bulk Pierce Protein A Agarose
Innehåller:
Satsen innehåller Protein A-kolonn (1mL vardera), Protein A IgG-bindningsbuffert, IgG-elueringsbuffert och avsaltningskolonner
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Agarose |
| Produktlinje | Pierce |
| Kolumntyp | Agarose Resin, Affinity |
| Formatera | Bottle |
| Stationär fas | Protein A |
| Reningsmål | IgG Antibodies |
| Tillräckligt för | 12 to 19 mg Human IgG/mL Resin, 6 to 8mg mouse IgG/mL Resin |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store product at 4°C to 8°C. Product is shipped at ambient temperature. |
| Kvantitet | 5 mL |