Läs mer
Pierce™ Pierce™ Protein A/G Magnetic Agarose Beads
Produktkod. 15696144 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
4 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
Produktkod. 15696144
Brand: Pierce™ 78610
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Magnetic Agarose Beads ger en snabb, bekväm metod för rening av immunglobuliner från serum, cellkultursupernatant eller ascites
Produktegenskaper:
Vårt rekombinanta protein A/G binder till alla humana IgG-underklasser, vilket gör det till det idealiska valet för rening av polyklonala eller monoklonala IgG-antikroppar vars underklassidentiteter inte har fastställts. Dessutom binder den till IgA, IgE, IgM och (i mindre utsträckning) IgD. Protein A/G binder väl till alla mus-IgG-subklasser men binder inte mus-IgA, IgM eller serumalbumin. Detta gör Protein A/G till ett utmärkt verktyg för rening och detektion av musmonoklonala antikroppar från IgG-underklasser, utan störningar från IgA, IgM och murint serumalbumin. Individuella underklasser av musmonoklonaler har sannolikt en starkare affinitet till det chimära proteinet A/G än till antingen protein A eller protein G.
  • Protein A/G– immobiliserat rekombinant fusionsprotein av de antikroppsbindande domänerna av protein A och protein G möjliggör IgG-rening från nästan alla däggdjursarter
  • Hög —kapacitet tillräcklig för både rutinmässiga och krävande reningsprocedurer
  • Låg ospecifik —bindning optimerat reningsprotokoll resulterar i bättre IgG-rening
  • Flexibilitetsbekvämlighet —med IgG-bindande domäner av både protein A och protein G på en pärla
  • Kompatibilitet— pärlor är kompatibla med manuella och automatiserade applikationer
  • Inert och —stabil överlägsen tillverkningsmetod immobiliserar protein A/G genom lakresistenta kovalenta bindningar
Användningsområden:
  • Proteinrening och isolering
  • Proteinrening med hög genomströmning med hjälp av automatiserad magnetisk partikelprocessor
Målmolekyl: IgG
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 5 mL
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Koncentration Slurry: 25%
Innehåll och lagring 5 mL settled resin. Supplied as 20 mL of 25% v/v suspension in phosphate buffered saline, 0.01% Tween-20 detergent, 0.05% sodium azide.
Store at 2–8°C.
Frakt skick Wet Ice
Partikelstorlek 25 to 30 μm
Form Liquid
Produktlinje Pierce
Kvantitet 20 mL
Proteinform Recombinant
Typ Magnetic Agarose Bead
Stationär fas Protein A/G
Formatera Bottle