Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A IgG bindande buffert
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce IgG-bindnings- och elueringsbuffertar säkerställer högutbyte, icke-denaturerande antikroppsrening med stöd för IgG-affinitetsrening, såsom Protein A och Protein G agaroskulor.
Det milda Ag/Ab-bindnings- och elueringsbuffertsystemet använder nästan neutrala förhållanden med hög salthalt för eluering, vilket gör att även känsliga och labila antikroppar (eller andra proteiner) kan elueras från ett affinitetssystem utan denaturering och inaktivering. Den fosfatfria bindningsbufferten i detta system är ett nödvändigt substitut för Protein A-bindningsbufferten (pH 8), som fälls ut med Gentle Ag/Ab-elueringsbufferten.
Slutligen möjliggör Mouse IgG1 Mild Elution Buffer, när den används i kombination med protein A-harts, selektiv eluering och separation av IgG1-subklassen från totalt bundet mus-IgG.
Höjdpunkter:
Tre optimerade bindningsbuffertar– för Protein A, Protein G eller Protein A/G
Två alternativ för elueringsbuffert– sur (pH 2,8) eller hög salthalt (nästan neutral)
Specialsystem för mus IgG1– selektiv tvåstegseluering från protein A-agaros
Objektspecifika egenskaper:
Protein A IgG bindande buffert: pH 8,0; fosfatbaserad; innehåller glycerol och EDTA
Protein A/G IgG bindande buffert: pH 8,0; fosfatbaserad; innehåller EDTA
Protein G IgG bindande buffert: pH 5,0; innehåller 0,02 % natriumazid
IgG-elueringsbuffert: pH 2,8; aminbaserad
Mild Ag/Ab bindande buffert: pH 8,0; fosfatfri; innehåller 0,05 % natriumazid
Mild Ag/Ab-elueringsbuffert: pH 6,6; högt salt (jonstyrka)
Mus IgG1 mild elueringsbuffert: pH 6,0; innehåller 0,02 % natriumazid
Innehåller:
Kit innehåller både bindnings- och elueringsbuffertar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bindande buffert |
| pH | 8 |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 1 L |