Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinfri blockerande buffert
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 mL
1 l
Kemiskt namn eller material:
Blockerande buffert, proteinfri
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
Beskrivning
Pierce Protein-Free Blocking Buffer är en icke-proteinförening som ger effektiv blockering för membranbaserade och plattbaserade proteindetektionsmetoder, vilket resulterar i extremt låg bakgrund. Den levereras i ett bekvämt, färdigt att använda format.
Funktioner hos proteinfri blockeringsbuffert inkluderar:
• Proteinfri blockerare —minimerar eller eliminerar korsreaktivitet associerad med proteinbaserade blockerande buffertar
•Applikationer som —är kompatibla med western blotting (membran), ELISA (mikroplattor) och arrayer (belagda glasskivor)
•Streptavidinvänlig —fri från biotin; ingen störning med avidin-biotindetektionssystem
•Högpresterande optimerad —och validerad i många proteinmetoder för att ge högt signal-brusförhållande (dvs ingen släckning av specifik bindning och signal men eliminerar ospecifik bindning och bakgrund)
Traditionella blockerande buffertar innehåller proteiner som kan korsreagera i vissa immunodetektionssystem, vilket resulterar i hög bakgrund och reducerad signal. Pierce proteinfria blockeringsbuffertar saknar protein samtidigt som de förblir mycket effektiva för att blockera plattor, membran och andra ytor för ELISA , western blotting, arrayer av glasglas och andra applikationer.
• Proteinfri blockerare —minimerar eller eliminerar korsreaktivitet associerad med proteinbaserade blockerande buffertar
•Applikationer som —är kompatibla med western blotting (membran), ELISA (mikroplattor) och arrayer (belagda glasskivor)
•Streptavidinvänlig —fri från biotin; ingen störning med avidin-biotindetektionssystem
•Högpresterande optimerad —och validerad i många proteinmetoder för att ge högt signal-brusförhållande (dvs ingen släckning av specifik bindning och signal men eliminerar ospecifik bindning och bakgrund)
Traditionella blockerande buffertar innehåller proteiner som kan korsreagera i vissa immunodetektionssystem, vilket resulterar i hög bakgrund och reducerad signal. Pierce proteinfria blockeringsbuffertar saknar protein samtidigt som de förblir mycket effektiva för att blockera plattor, membran och andra ytor för ELISA , western blotting, arrayer av glasglas och andra applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Blockerande buffert, proteinfri |
| Koncentration | 1X |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 mL |