Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinfri blockerande buffert
Produktkod. 13484299 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 ml
1 l
Kemiskt namn eller material:
Blockerande buffert, proteinfri
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
Produktkod. 13484299
Brand: Thermo Scientific™ 37585
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pierce Protein-Free Blocking Buffer är en icke-proteinförening som ger effektiv blockering för membranbaserade och plattbaserade proteindetektionsmetoder, vilket resulterar i extremt låg bakgrund.
Pierce Protein-Free Blocking Buffer är en icke-proteinförening som ger effektiv blockering för membranbaserade och plattbaserade proteindetektionsmetoder, vilket resulterar i extremt låg bakgrund. Den levereras i ett bekvämt, färdigt att använda format.
Funktioner hos proteinfri blockeringsbuffert inkluderar:
Proteinfri blockerare —minimerar eller eliminerar korsreaktivitet associerad med proteinbaserade blockerande buffertar
Applikationer som —är kompatibla med western blotting (membran), ELISA (mikroplattor) och arrayer (belagda glasskivor)
Streptavidinvänlig —fri från biotin; ingen störning med avidin-biotindetektionssystem
Högpresterande optimerad —och validerad i många proteinmetoder för att ge högt signal-brusförhållande (dvs ingen släckning av specifik bindning och signal men eliminerar ospecifik bindning och bakgrund)
Traditionella blockerande buffertar innehåller proteiner som kan korsreagera i vissa immunodetektionssystem, vilket resulterar i hög bakgrund och reducerad signal. Pierce proteinfria blockeringsbuffertar saknar protein samtidigt som de förblir mycket effektiva för att blockera plattor, membran och andra ytor för ELISA , western blotting, arrayer av glasglas och andra applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Blockerande buffert, proteinfri
Koncentration 1X
För användning med (applikation) ELISA
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 ml