Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G agaros
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Protein G Agarose är ett mångsidigt, högpresterande affinitetsharts för antikroppsrening som är tillgängligt som agarospärlor på flaska, förpackade spinnkolonner, 96-brunnars filterplattor och kompletta IgG-reningssatser.
Pierce Protein G Agarose består av rekombinant Protein G som har immobiliserats kovalent på högkvalitativ tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B). Denna premiärvariant av affinitetsharts ger den mest mångsidiga kombinationen av kromatografiska egenskaper för högt utbyte och hög renhet av hel IgG från serumprover från däggdjur. Agarospärlorna har fysikaliska och kemiska egenskaper som är lämpliga för många affinitetsreningssystem. Följaktligen erbjuds Pierce Protein G Agarose i flera bekväma förpackningsformat, inklusive hartsuppslamningar på flaska, tre storlekar av spinnkolonner, kompletta reningssatser, två storlekar av FPLC-färdiga kromatografipatroner och 96-brunnars filterplattor.
Höjdpunkter:
Protein G– immobiliserat protein G är idealiskt för polyklonal IgG-rening från mus-, människa-, ko-, get- och fårserum, inklusive human IgG3 och mus IgG1 isotyper
Agarosharts– stödet är tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B), det mest populära hartset för reningsmetoder för proteinaffinitet
Inert och stabil– överlägsen tillverkningsmetod immobiliserar protein G genom laddningsfria, lakresistenta kovalenta bindningar, vilket resulterar i låg ospecifik bindning och möjliggör flera användningsområden utan minskad avkastning
Standardkapacitet– Pierce Protein G Agarose har en normal belastning av immobiliserat protein G, vilket ger en bindningskapacitet på 11 till 15 mg humant IgG/ml harts
Flera format– välj bland flaska hartsuppslamningar, centrifugfärdiga kolonner, kompletta reningssatser, två storlekar av FPLC-färdiga kromatografipatroner och 96-brunnars filterplattor
Egenskaper för tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B):
- Stöd pH-stabilitet: 2 till 14 (kortvarig); 3 till 13 (långsiktigt)
- Genomsnittlig partikelstorlek: 45 till 165 mikron
- Uteslutningsgräns: 10 000 till 4 000 000 dalton
- Maximal volymflöde: ca. 1 ml/minut (för kolonn med en diameter på 1 cm)
- Maximal linjär hastighet: 30 cm per timme
- Maximalt tryck: mindre än 25 psi (1,5 bar), definierat som det maximala tryckfallet över en kolonn som hartset kan motstå (Obs: Det angivna manometertrycket för en vätskekromatografiapparat kan mäta det totala systemtrycket snarare än tryckfallet över kolonnen.)
Tillgängliga format:
- Hartsuppslamningar: 2 mL, 10 mL, 25 mL flaskor
- Spin-kolonner: 0,2 mL (mikrocentrifug), 1 mL, 5 mL kolonner
- Reningssatser: kompletta kit i alla tre kolumnstorlekarna
- Kromatografikassetter: kompatibel med automatiserade vätskekromatografisystem och med sprutbehandling
- 96-brunnars spinnplattor: fördispenserade 96-brunnars filterplattor, kompatibla med centrifugerings- och vakuumgrenrörssystem för manuell eller automatiserad rening. Plattorna möjliggör snabb, konsekvent reproducerbarhet från brunn till brunn och platt-till-platta för småskaliga separationer med hög genomströmning.
- Bulk och Custom: låt oss veta dina behov av bulk Pierce Protein G Agarose
Innehåller:
Reningssatser innehåller Protein G Spin Columns, bindningsbuffert, elueringsbuffert och neutraliseringsbuffert
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Agarose |
| Produktlinje | Pierce |
| Kolumntyp | Agarose Resin, Affinity |
| Formatera | Bottle |
| Stationär fas | Protein G |
| Reningsmål | IgG Antibodies |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store product at 4°C. Product is shipped at ambient temperature. |
| Kvantitet | 2 mL |