Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G Magnetic Beads
Produktkod. p-4589197 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
Produktkod. 13424229
Brand: Thermo Scientific™ 88848
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Utför antikroppsrening och immunfällningsmetoder med manuella eller robotiska magnetiska separatorer med dessa högkapacitets- och högkapacitetspartiklar.
Utför antikroppsrening och immunutfällningsmetoder med hjälp av manuella eller robotmagnetiska separatorer med Thermo Scientific™ Pierce Protein G magnetiska pärlor, partiklar med hög kapacitet och hög genomströmning.
Ytterligare information och onlinebeställning
Rekombinant protein G, kovalent fäst till en blockerad magnetisk pärlyta, kan binda till antikroppar från många olika arter, vilket möjliggör rening av antikroppar från råextrakt. Immunutfällningsanalyser utförda med protein G-belagda pärlor resulterar i högt utbyte av målantigen med mycket låg bakgrund. Med vår tvärbindningskemi kan du immobilisera en antikropp på den magnetiska partikeln och förhindra IgG-kontamination i IP- eller Co IP-–experiment. Pierce Protein G Magnetic Beads kan användas både manuellt med ett magnetiskt stativ såväl som med automatiserade plattformar som t.ex. Thermo Scientific KingFisher-instrument för arbetsflöden med hög genomströmning.
Höjdpunkter:
  • Hög effektivitet– motsvarande eller högre utbyte av IP-målantigener än magnetiska pärlor från andra leverantörer
  • Låg ospecifik bindning– stabila, förblockerade –pärlor ger högt renad produkt (t.ex. antigen som elueras i IP med antikropp saknar kontaminerande protein från komplext cellysat)
  • Konsekvent– magnetiska pärlor eliminerar hartsförlust och ger effektivare separation av lösningar än traditionella IP-metoder som endast använder centrifugering
  • Mångsidig– pärlor är kompatibla med manuella och automatiserade arbetsflöden (t.ex. Thermo Scientific™ KingFisher Instruments)
Rekommenderas för:
  • IP- och Co-IP-experiment
  • Antikroppsrening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Koncentration Slurry: 10mg/mL, 1% solids
Innehåll och lagring Upon receipt store at 4°C. Product shipped with an ice pack.
Partikelstorlek 1 μm
Form Liquid
Produktlinje Pierce
Kvantitet 5 mL
Proteinform Recombinant
Mål Antibody
Typ Magnetic Affinity Bead
Ligandtyp Protein G