Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein L agaros
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Thermo Scientific™ Pierce Protein L Agarose är ett mångsidigt, högpresterande affinitetsharts för antikroppsrening som finns tillgängligt som agarospärlor på flaska, förpackade spinnkolonner, 96-brunnars filterplattor och kompletta IgG-reningssatser.
Pierce Protein L Agarose består av rekombinant Protein L som har immobiliserats kovalent på högkvalitativ tvärbunden 6 % pärlor agaros (CL-6B). Denna premiärvariant av hartset ger den mest mångsidiga kombinationen av kromatografiska egenskaper för högt utbyte och hög renhet av målimmunoglobuliner. Agarospärlorna har fysikaliska och kemiska egenskaper som är lämpliga för många affinitetsreningssystem. Följaktligen erbjuds Pierce Protein L Agarose i flera bekväma förpackningsformat, inklusive hartsuppslamningar på flaska, tre storlekar av spinnkolonner, kompletta reningssatser, två storlekar av FPLC-färdiga kromatografipatroner och 96-brunnars filterplattor.
Höjdpunkter:
Protein L– immobiliserat protein L är idealiskt för selektiv rening av humana och musantikroppar som har lätta kappa-kedjor
Agarosharts– stödet är tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B), det mest populära hartset för reningsmetoder för proteinaffinitet
Inert och stabil– överlägsen tillverkningsmetod immobiliserar protein L genom laddningsfria, lakresistenta kovalenta bindningar, vilket resulterar i låg ospecifik bindning och möjliggör flera användningar utan minskning av utbytet
Standardkapacitet– Pierce Protein L Agarose har en normal belastning av immobiliserat Protein L, vilket ger en bindningskapacitet på 5 till 10 mg humant IgG/ml harts
Flera format– välj bland flaska hartsuppslamningar, centrifugeringsfärdiga kolonner, kompletta reningssatser och två storlekar av FPLC-färdiga kromatografipatroner
Immunglobulinbindande egenskaper hos protein L:
- Binder till lätta kappa-kedjor på antikroppar från ett brett spektrum av arter utan att interferera med antigenbindningsställen; binder inte lambda lätta kedjor och vissa kappa lätta kedjor)
- Binder till alla klasser av immunglobulin (t.ex. IgG, IgM, IgA, IgE och IgD)
- Binder enkelkedjiga variabla fragment (ScFv)
- Binder inte immunoglobuliner från nötkreatur, get eller får
Egenskaper för tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B):
- Stöd pH-stabilitet: 2 till 14 (kortvarig); 3 till 13 (lång sikt)
- Genomsnittlig partikelstorlek: 45 till 165 mikron
- Uteslutningsgräns: 10 000 till 4 000 000 dalton
- Maximal volymflöde: ca. 1 ml/minut (för kolonn med en diameter på 1 cm)
- Maximal linjär hastighet: 30 cm per timme
- Maximalt tryck: mindre än 25 psi (1,5 bar), definierat som det maximala tryckfallet över en kolonn som hartset kan motstå (Obs: Det angivna manometertrycket för en vätskekromatografiapparat kan mäta det totala systemtrycket snarare än tryckfallet över kolonnen.)
Tillgängliga format:
- Hartsuppslamningar: 2mL och 10mL flaskor
- Spin-kolonner: 0,2 mL (mikrocentrifug), 1 mL, 5 mL kolonner
- Reningssatser: kompletta kit i alla tre kolumnstorlekarna
- Kromatografikassetter: kompatibel med automatiserade vätskekromatografisystem och med sprutbehandling
- Bulk och Custom: låt oss veta dina behov av bulk Pierce Protein L Agarose
Innehåller:
Reningssatser innehåller Protein L Spin Columns, bindningsbuffert, elueringsbuffert och neutraliseringsbuffert
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Agarose |
| Produktlinje | Pierce |
| Kolumntyp | Agarose Resin, Affinity |
| Formatera | Bottle |
| Stationär fas | Protein L |
| Reningsmål | Ig Antibodies |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store product at 4°C to 8°C. Product is shipped at ambient temperature. |
| Kvantitet | 2 mL |