Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein L kromatografikassetter
Produktkod. p-9042007 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 cartridge x 5 mL
2 cartridges x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10371054
Brand: Thermo Scientific™ 89928
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Affinitetsrena antikroppar som har lätta kappa-kedjor med hjälp av Protein L som erbjuds i flaskor, spinnkolonner, filterplattor och kompletta reningssatser.
Thermo Scientific™ Pierce Protein L Agarose är ett mångsidigt, högpresterande affinitetsharts för antikroppsrening som finns tillgängligt som agarospärlor på flaska, förpackade spinnkolonner, 96-brunnars filterplattor och kompletta IgG-reningssatser.
Pierce Protein L Agarose är ett mångsidigt affinitetsharts för rening av däggdjurs-IgG-isotyper som innehåller specifika lätta kappa-kedjor. Protein L är speciellt lämpat för att isolera mus IgG VkI och humana IgG VkI, VkIII och VkIV monoklonala antikroppar.
Pierce Protein L Agarose består av rekombinant Protein L som har immobiliserats kovalent på högkvalitativ tvärbunden 6 % pärlor agaros (CL-6B). Denna premiärvariant av hartset ger den mest mångsidiga kombinationen av kromatografiska egenskaper för högt utbyte och hög renhet av målimmunoglobuliner. Agarospärlorna har fysikaliska och kemiska egenskaper som är lämpliga för många affinitetsreningssystem. Följaktligen erbjuds Pierce Protein L Agarose i flera bekväma förpackningsformat, inklusive hartsuppslamningar på flaska, tre storlekar av spinnkolonner, kompletta reningssatser, två storlekar av FPLC-färdiga kromatografipatroner och 96-brunnars filterplattor.
Höjdpunkter:
  • Protein L– immobiliserat protein L är idealiskt för selektiv rening av humana och musantikroppar som har lätta kappa-kedjor
  • Agarosharts– stödet är tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B), det mest populära hartset för reningsmetoder för proteinaffinitet
  • Inert och stabil– överlägsen tillverkningsmetod immobiliserar protein L genom laddningsfria, lakresistenta kovalenta bindningar, vilket resulterar i låg ospecifik bindning och möjliggör flera användningar utan minskning av utbytet
  • Standardkapacitet– Pierce Protein L Agarose har en normal belastning av immobiliserat Protein L, vilket ger en bindningskapacitet på 5 till 10 mg humant IgG/ml harts
  • Flera format– välj bland flaska hartsuppslamningar, centrifugeringsfärdiga kolonner, kompletta reningssatser och två storlekar av FPLC-färdiga kromatografipatroner
Immunglobulinbindande egenskaper hos protein L:
  • Binder till lätta kappa-kedjor på antikroppar från ett brett spektrum av arter utan att interferera med antigenbindningsställen; binder inte lambda lätta kedjor och vissa kappa lätta kedjor)
  • Binder till alla klasser av immunglobulin (t.ex. IgG, IgM, IgA, IgE och IgD)
  • Binder enkelkedjiga variabla fragment (ScFv)
  • Binder inte immunoglobuliner från nötkreatur, get eller får
Egenskaper för tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B):
  • Stöd pH-stabilitet: 2 till 14 (kortvarig); 3 till 13 (lång sikt)
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 45 till 165 mikron
  • Uteslutningsgräns: 10 000 till 4 000 000 dalton
  • Maximal volymflöde: ca. 1 ml/minut (för kolonn med en diameter på 1 cm)
  • Maximal linjär hastighet: 30 cm per timme
  • Maximalt tryck: mindre än 25 psi (1,5 bar), definierat som det maximala tryckfallet över en kolonn som hartset kan motstå (Obs: Det angivna manometertrycket för en vätskekromatografiapparat kan mäta det totala systemtrycket snarare än tryckfallet över kolonnen.)
Tillgängliga format:
  • Hartsuppslamningar: 2mL och 10mL flaskor
  • Spin-kolonner: 0,2 mL (mikrocentrifug), 1 mL, 5 mL kolonner
  • Reningssatser: kompletta kit i alla tre kolumnstorlekarna
  • Kromatografikassetter: kompatibel med automatiserade vätskekromatografisystem och med sprutbehandling
  • Bulk och Custom: låt oss veta dina behov av bulk Pierce Protein L Agarose
Innehåller:
Reningssatser innehåller Protein L Spin Columns, bindningsbuffert, elueringsbuffert och neutraliseringsbuffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Pierce
Kolumntyp Agarose Resin, Affinity
Formatera Chromatography Cartridge
Stationär fas Protein L
Reningsmål Ig Antibodies
Beskrivning Pierce Protein L Chromatography Cartridges, 1mL
Innehåll och lagring Upon receipt store at 4°C to 8°C. Do not freeze.
Kvantitet 2 cartridges x 1 mL