Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Refolding Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Protein Refolding Kit innehåller reagenser med hög renhet och detaljerade instruktioner för användning av en matrisstrategi för att bestämma optimala buffertförhållanden för återveckning av rekombinanta proteiner som har denaturerats och solubiliserats från inklusionskroppar.
Höjdpunkter:
Robust– de undersökta förhållandena och komponenterna är begränsade till de som har den mest betydande och allmänna användbarheten som vikningsbuffertar
Bekväm– trenivåmatrisdesign minskar avsevärt mängden sekundär optimering som krävs och gör det lättare att tolka data
Justerbart matrisformat– tillåter återveckningsexperiment att anpassas till målproteinet; kända positiva och negativa interaktioner mellan buffertkomponenter tas upp, vilket minimerar onödiga analyser
Reagens med hög renhet– reagenser är formulerade enligt strikta standarder så att konsekventa resultat uppnås
Innehåller:
Nio olika Base Refolding Buffers (10mL vardera), bekväma mängder av sju tillsatser och en omfattande Refolding Guidebook
Kompatibel med:
Thermo Scientific Solubiliseringsreagens för inklusionskropp (delnr. 78115)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Protein Refolding Kit |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store at -20°C. Product may be stored at 4°C for up to two months. Product is shipped on dry ice. |
| Form | Liquid, Powder |
| Produktlinje | Pierce |
| Reagenstyp | Chaotrope, Denaturant |
| Kvantitet | 100 Reactions |
Säkerhet och hantering
- Pierce Protein Refolding Kit
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P330-Skölj munnen.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: (R*,R*)-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, Sodium chloride