Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteintransfektionsreagens
Produktkod. 10509083 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
250μ L
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 10509083
Brand: Thermo Scientific™ 89850
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bilda komplex med proteiner, peptider, antikroppar och andra biologiskt aktiva molekyler för direkt intracellulär leverans med denna katjoniska lipidblandning.
Thermo Scientific™ Pierce Protein Transfection Reagent är en katjonisk lipidblandning för komplexbildning med proteiner, peptider, antikroppar och andra biologiskt aktiva molekyler för att möjliggöra direkt intracellulär leverans.
Detta är en unik katjonisk lipidblandning (tidigare kallad Pro-Ject Reagent) som, när den är komplexbunden med proteiner eller peptider, tillåter direkt intracellulär leverans av proteiner, peptider, antikroppar och andra biologiskt aktiva molekyler. Reagensproteinkomplex fäster till negativt laddade cellytor och kan antingen direkt smälta samman med membranet och leverera det infångade proteinet till cellen eller endocyteras av cellen och sedan smälta samman med endosomen, vilket frisätter det infångade proteinet i cytoplasman. Eftersom det bildade komplexet är icke-kovalent stör det inte proteinets biologiska aktivitet.
Höjdpunkter:
  • Inget behov av att isolera, klona och transfektera gensekvenser
  • Optimal leverans inom tre till fyra timmar efter inkubation
  • Leveranskomplexet är icke-kovalent, så proteiner och peptider behåller biologisk aktivitet efter leverans. Fungerar med proteiner, peptider och fluorescensmärkta antikroppar
Innehåller:
Transfektionsreagens, torkad film; β-galaktosidaskontroll, 0,1 μg/μ L, 100 μL; FITC-antikroppskontroll, 0,1 μg/μ L, 100 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Proteintransfektionsreagens
Kvantitet 250μ L
Produktlinje Pierce
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid -20 °C. Produkten skickas på torris.
Obs: För bästa resultat, frys-tin inte upprepade gångerβ -galaktosidas och FITC-antikroppskontroller. Förvara kontrollproteinerna i alikvoter som är lämpliga för ett experiment.