Läs mer
Thermo Scientific™ Rapid ELISA Mouse mAb Isotyping Kit
Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Rapid ELISA Mouse Antibody Isotyping Kit provides antigen-independent determination of mouse monoclonal antibody isotype using a microplate method that enables multiple samples to be tested in about one hour.
Highlights:
Fast – determine antibody isotype in approx. 1 hour; considerably faster than traditional ELISA kits
Convenient – eight-well strip format allows partial use of the plate; use one strip (column) for each sample (12 samples per plate)
Specific – characterize antibodies for six different subclasses and two different light-chain types
Sensitive – accurate characterization with samples containing more than 3ng/mL of test antibody
Flexible – kit is compatible with hybridoma cell culture supernatant, ascites fluid or purified antibodies
Cost effective – cost per assay is less than with single-use assay strips or cassettes
No special equipment needed – assess results visually or measure quantitatively using an ordinary ELISA plate reader (450nm)
Complete and easy to use – includes pre-coated plates, detecting antibody, buffers, and TMB substrate and stop solutions
Includes:
Precoated 96-well Isotyping plates, 5 plates; Goat anti-Mouse IgG+IgA+IgM-HRP Conjugate, 30mL; TMB Substrate, 55mL; Stop solution, 55mL; 30X Wash buffer, 200mL; Tris buffered saline, 2 packs
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Sufficient For: 60 isotype determinations (8 wells per test sample) • Pre-coated 96-well Isotyping Plates, 5 plates • Goat Anti-Mouse IgG+IgA+IgM-HRP Conjugate, 30 mL • TMB Substrate, 55 mL • Stop Solution, 55 mL • 30X Wash Buffer, 200 mL • TBS Buffer Packs (each makes 500 mL), 2 packs Store at 4°C. |
| För användning med (applikation) | ELISA (Antigen Capture), Absorbance |
| För användning med (utrustning) | Microplate Reader |
| Kvantitet | 60 Tests |
| Analysera | Isotyping Assay |
| Detektionsmetod | Colorimetric |
| Produktlinje | Pierce |
| Målspecificitet | Target-specific |
Säkerhet och hantering
- Rapid ELISA Mouse mAb Isotyping Kit
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, Sodium chloride, Tris(hydroxymethyl) aminomethane, sulphuric