Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant protein A agaros
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein A Agaros är ett pärlformat agarosharts till vilket en genetiskt modifierad form av Protein A har immobiliserats för användning i IgG-reningsapplikationer där den nativa liganden har oönskade effekter.
Pierce Recombinant Protein A Agarose använder en genetiskt modifierad form av Protein A som produceras i E. coli och sedan immobiliseras på tvärbunden 6% pärlformad agaros (CL-6B). Även om vissa icke-essentiella regioner har tagits bort, liknar rekombinant naturligt protein A i total storlek och IgG-bindande domäner. Proteinet har fyra bindningsställen med hög affinitet med förmåga att specifikt binda till Fc-regionen av immunoglobulinmolekyler från flera arter. Vissa forskare föredrar att använda ett affinitetsharts baserat på den rekombinanta formen av protein A i särskilda tillämpningar där praktisk erfarenhet indikerar att den olika produktionskällan ( E. coli vs. S. aureus ) ger mindre ospecifik bindning eller lägre nivåer av endotoxinkontamination. Annars ger naturliga protein A-hartser i allmänhet antikroppsrening med högre kapacitet.
Höjdpunkter:
- Immobiliserat protein A– binder specifikt IgG från flera däggdjursarter, speciellt de flesta subtyper av mänskligt och kanin-IgG
- Standardkapacitet– laddning av immobiliserat protein A ger en bindningskapacitet på 15 till 17 mg humant IgG per milliliter harts
- Agarosharts– tvärbunden 6 % pärlformad agaros för små kolonn- eller satsaffinitetsreningsmetoder
Egenskaper för tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B):
- Stöd pH-stabilitet: 2 till 14 (kortvarig); 3 till 13 (långsiktigt)
- Genomsnittlig partikelstorlek: 45 till 165 mikron
- Uteslutningsgräns: 10 000 till 4 000 000 dalton
- Maximal volymflöde: ca. 1 ml/minut (för kolonn med en diameter på 1 cm)
- Maximal linjär hastighet: 30 cm per timme
- Maximalt tryck: mindre än 25 psi (1,5 bar), definierat som det maximala tryckfallet över en kolonn som hartset kan motstå (Obs: Det angivna manometertrycket för en vätskekromatografiapparat kan mäta det totala systemtrycket snarare än tryckfallet över kolonnen.)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Agarose |
| Produktlinje | Pierce |
| Kolumntyp | Agarose Resin, Affinity |
| Formatera | Bottle |
| Stationär fas | Protein A |
| Reningsmål | IgG Antibodies |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store product at 4°C to 8°C. Product is shipped at ambient temperature. |
| Kvantitet | 25 mL |