Läs mer
Thermo Scientific™ 1-Step™ TMB ELISA-substratlösningar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
TMB (3,3',5,5'-tetrametylbensidin) är en kromagen som ger en blå färg när den oxideras med väteperoxid (katalyserad av HRP) med stora absorbanser vid 370 nm och 652 nm. Färgen ändras sedan till gul (mätt vid 450 nm) vid tillsats av svavelsyra eller fosforsyra för att stoppa reaktionen. TMB är mycket känsligt och oxideras snabbare än andra HRP-substrat, vilket resulterar i snabbare färgutveckling. Till skillnad från andra kommersiellt tillgängliga substrat innehåller dessa produkter ingen DMF eller DMSO.
Det finns tre formuleringar som främst skiljer sig åt i sin känslighet. Slow TMB har en medelstor känslighet, idealisk för kinetiska avläsningar. Känsligheten hos Turbo TMB kan jämföras med den för OPD som används vid cirka 1 mg/ml. Ultra TMB-ELISA producerar det högsta signal-brusförhållandet och känsligheten i pikogramområdet.
Thermo Scientific Pierce 1-Step TMB ELISA-substrat detekterar pepparrotsperoxidas (HRP) aktivitet, vilket ger en blå färg (Amax = 370 nm och 652 nm) som ändras till gul (Amax = 450 nm) vid tillsats av en svavel- eller fosforsyrastopplösning .
Funktioner hos 1-stegs TMB ELISA-substrat:
- Finns i traditionella eller färdiga formuleringar
- Inga ytterligare reagenser eller filtrering krävs
- Ej cancerframkallande
- Olika nivåer av känslighet och utvecklingshastighet för att passa alla analyser
- Ingen DMF eller DMSO närvarande i reagenserna
TMB är det mest populära kromogena substratet för HRP-detektion i ELISA och finns i flera format. Pierce 1-Step TMB-substrat är enkomponentssubstrat som inte kräver några förberedelser före användning. Till skillnad från andra kommersiellt tillgängliga substrat innehåller dessa produkter ingen DMF eller DMSO.
Thermo Scientific Pierce 1-Step Ultra TMB ger den största känsligheten bland TMB-substraten, följt av 1-Step Turbo TMB och 1-Step Slow TMB. Känsligheten hos 1-Step Turbo TMB liknar OPD-baserade substrat formulerade till cirka 1 mg/ml. 1-Step Slow TMB har medelkänslighet —känsligare än ABTS, men mindre känslig än o-fenylendiamindihydroklorid (OPD) eller 1-Step Turbo TMB. 1-Step Slow TMB är ett idealiskt substrat för kinetiska studier.
TMB (3,3',5,5'-tetrametylbensidin) är en kromogen som ger en blå färg när den oxideras, vanligtvis som ett resultat av syreradikaler som produceras genom hydrolys av väteperoxid med HRP. För kinetiska eller icke-avbrutna ELISA-analyser har TMB-kromogenen maximala absorbanser vid 370 nm och 652 nm. Färgen ändras sedan till gul med tillsats av svavelsyra eller fosforsyra med maximal absorbans vid 450 nm. En grön reaktionsprodukt kan resultera från partiell omvandling till den gula produkten från den blå mellanprodukten. TMB är ett mycket känsligt ELISA-substrat och oxideras snabbare än andra HRP-substrat, vilket resulterar i snabbare färgutveckling.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ELISA-substrat |
| Kvantitet | 1 l |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Produktlinje | 1-Step |
| Substrat | Ultra TMB-ELISA-substrat |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Typ av substrat | HRP (pepparrotsperoxidas) |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande förvaras vid 4 °C, skyddad från fukt. |
| Frakt skick | Ambient (omgivning) |