Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Trifluorättiksyra (TFA), sekvenseringsgrad
Produktkod. 13416806 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 g
10 x 1 g
10 x 1 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100g
10ml
500ml
Paket med 10
Varje
Produktkod. 13416806
Brand: Thermo Scientific™ TS28901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Flaskor med 99,5 % ren TFA (MW 114,02, CAS 76-05-01) vätska (säljs i vikt); för HPLC-användning som ett jonparande medel i omvändfas-peptidseparationer.
Thermo Scientific™ Pierce Trifluorättiksyra (TFA) tillverkas och testas för att uppfylla strikta specifikationer som säkerställer överlägsen prestanda för användning som jonparningsmedel i omvänd fas peptidseparationer.
För komplexa peptidseparationer kan nyckeln till framgång vara att variera selektiviteten. Varierande mobilfassammansättning på samma kolonn kan ändra selektiviteten tillräckligt för att lösa upp peptider som annars skulle överlappa. TFA-koncentrationen anges vanligtvis som 0,1 % för omvänd fas HPLC av peptider. För reproducerbara separationer från körning till körning eller från labb till labb är det viktigt att göra koncentrationerna lika.
Höjdpunkter:
  • Renhet:> 99,5 % TFA och exceptionell klarhet tillåter känslig, oförstörande peptiddetektion vid låga UV-våglängder
  • Högpresterande förpackning: Förpackad under kväve i bärnstensfärgat glas med skyddande TFE-fodrade fluorkarbonlock för att säkerställa TFA-integritet
  • Val av format för bekvämlighet: 1 mL ampuller kan förbereda 1 L 0,1% v/v TFA-lösning för den mobila fasen i omvänd faskromatografi på några ögonblick
  • CAS: 76-05-1
Lagringsinformation
  • Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme
  • Bör förvaras från 20° till 25 °C
Beställningsinfo
X i beställningstabellen indikerar att farliga fraktkostnader tillkommer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Namnnotering Trifluoroacetic Acid (TFA)
CAS 76-05-01
Molekylvikt (g/mol) 114.02
Procent renhet 99.5% (TFA)
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska